Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Kontrolleret protein-protein tværbindingskit
Artikelnummer. 10495135 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 reaktion
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10495135 1 reaktion 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10495135 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23456
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemisk konjuger to oprensede proteiner (antistoffer, enzymer, bærere osv.) ved hjælp af sulfo-SMCC tværbinder, et komplet sæt med modifikationsreagenser og buffere.
Thermo Scientific™ Pierce Controlled Protein-Protein Crosslinking Kit indeholder essentielle tværbindere, modifikationsreagenser og buffere til konjugering af antistoffer, enzymer og andre oprensede proteiner, der er nødvendige som prober.
Sættet indeholder Sulfo-SMCC tværbinder til amin-til-sulfhydryl-konjugering og SATA-modifikationsreagens til specifik sulfhydryl-addition. Tværbindingsstrategien tillader to oprensede proteiner, såsom et antistof og et reporterenzym, at blive konjugeret på en to-trins, kontrolleret måde. Supplerende komponenter, buffere og kolonner er også inkluderet for at understøtte en vellykket oprettelse af et nyttigt konjugat via en af flere specifikke protokoller.
Højdepunkter:
  • Sulfo-SMCC– Tværbinder af høj kvalitet konjugerer primære aminer af protein 1 til sulfhydrylgrupper i protein 2
  • SATA eller 2-MEA– modifikationsreagenser giver to muligheder for at gøre sulfhydrylgrupper tilgængelige på protein 2 (normalt et antistof)
  • Ellmans reagens– giver et middel til at overvåge og vurdere effektiviteten af den endelige reaktion
  • Komplet– omfatter kritiske reagenser samt buffere, afsaltningskolonner og supplerende modifikationsreagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Oversigt Kontrolleret protein-protein tværbindingskit
Molekylvægt (g/mol) 436.37
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 11,6 Å
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: En konjugation med to oprensede proteiner (op til 5 mg hver)
• Sulfo-SMCC tværbindingsmiddel, 2 mg
• Aktiverings-/konjugeringsbuffer (10X), 20 ml
• PBS pakker (hver giver 500 ml), 2 pakker
• 2-Mercaptoethylamin-HCl, 6 mg
• Immobiliseret-reduktionsmiddel, 0,2 ml
• SATA, 2 mg
• Dimethylformamid (DMF), 1 ml
• Hydroxylamin-HCl, 5 mg
• Dextran afsaltningssøjle, 2 x 10 ml
• Søjleforlænger, 2 stk.
• Cystein-HCl, 20 mg
• Ellman's Reagent, 2 mg
Opbevares ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Maleimid, Sulfo-NHS Ester
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Sæt
Mængde 1 reaktion
Opløselighed Vand
Format Sæt
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder