Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Kontrol Agarose Resin
Artikelnummer. 10351544 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10351544 10 mL Hver
1 options
To receive the discount customers must purchase 2 of the same product at list price in a single order to receive 30% discount. There is no limit to the multiples of 2 that customers can buy. Use promo code ”27974” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10351544 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26150
To receive the discount customers must purchase 2 of the same product at list price in a single order to receive 30% discount. There is no limit to the multiples of 2 that customers can buy. Use promo code ”27974” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Umodificeret perleformet agaroseharpiks til præ-clearing af proteinimmunpræcipitationsprøver for at reducere baggrundssignal og uspecifik binding i IP-assays.
Thermo Scientific™ harpiks er effektiv til at udtømme proteiner og andre prøvekomponenter, der binder til agarose uspecifikt, hvilket reducerer baggrundssignalet i IP-reaktioner
Når de bruges som en negativ kontrol, gør disse perler det muligt at skelne mellem specifikke og uspecifikke bindingsinteraktioner.
Højdepunkter:
  • Tværbundet 4% perleformet agarose (CL4B) er den samme baseunderstøtning, der bruges i forskellige Thermo Scientific Pierce IP- og co-IP-sæt, umodificerede og ikke-aktiverede
  • 10 ml pakkestørrelse er mere passende til eksperimentelle behov
  • Leveres som en 50 % slam i 20 % ethanol (pipettering af 1 mL gylle giver 0,5 mL bundfældet harpiks): vask i buffer og perlerne er klar til brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 2–8°C.
Form Liquid Suspension
Produktlinje Pierce
Mængde 10 mL
Type Resin
Format Bottle
Kolonnetype Agarose Resin
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Control Agarose Resin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol