Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Konjugatoprensningskit
Artikelnummer. 10519103 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10519103 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10519103 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 44920
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Rens forsigtigt enzymkonjugerede antistoffer fra ikke-reageret peberrodsperoxidase (HRP) eller alkalisk fosfatase (AP ) efter mærkning.
Thermo Scientific™ Pierce Conjugate Purification Kit er et unikt affinitetskromatografisystem til rensning af peberrodsperoxidase (HRP) eller alkalisk fosfatase (AP ) konjugerede antistoffer fra uomsat enzym efter mærkning.
Metalchelatliganden på søjlen binder enzymkonjugaterne, mens det tillader frit enzym at passere igennem.
Højdepunkter:
  • Reduceret baggrund for blotting og ELISA
  • Færre vaskebehov for at fjerne baggrund
  • Øget følsomhed af assaysystemet med mere aktivt reagens
  • Forbedret signal:støjforhold for konjugat
Inkluderer:
Immobiliseret iminodieddikesyre 1x 2 mL søjle, polyakrylamid afsaltningskolonne 1x 10mL kolonne, FreeZyme Column Activator Buffer 25mL, FreeZyme Elution Buffer 35mL, BupH™ Tris bufret saltvandspakke med to hver, BupH Fosfatbufret saltvand Pakke én hver, aktivitetskonserveringsopløsning 1mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Konjugatoprensningskit
Mængde 1 sæt
Tilstrækkelig til 10 oprensninger, hver på 0,5 til 50 mg enzymkonjugeret antistof
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 10 oprensninger, hver af 0,5 til 50 mg enzymkonjugeret antistof
  • IDA agarosesøjle, 2 ml, 1 søjle
  • Polyacrylamid afsaltningssøjle, 10 ml, 1 søjle
  • Kolonneaktivatorbuffer, 25 ml
  • Elueringsbuffer, 35 ml
  • TBS Pakninger (hver giver 500 ml), 2 pakninger
  • PBS-pakke (gør 500 ml), 1 pakke
  • Aktivitetskonserveringsopløsning, 1 mL Opbevar
    kit ved 4 °C.
  • Mærkningsskala 0,5 til 3 mg
    Produktlinje Pierce
    Etiket eller farvestof HRP (peberrodsperoxidase)
    Mærkningsmål IgG