Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Koncentrerede bufferlagre (10X og 20X)
Product Code. p-7226491 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 ml
1 l
Koncentration:
10 x
20 gange
Kemisk navn eller materiale:
Boratbuffer
DPBS
DPBS Tween 20 buffer
Fosfatbufret saltvand (PBS)
PBS Tween 20 buffer
TAE buffer
TBE buffer
TBS Buffer
TBS Tween 20 buffer
Tris-Glycin SDS-buffer
Tris-glycinbuffer
Unit Size:
1 L
500ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Koncentration Kemisk navn eller materiale Unit Size
11851465 500 ml 20 gange PBS Tween 20 buffer 500ml
11881465 500 ml 20 gange TBS Tween 20 buffer 500ml
10433985 500 ml 20 gange TBS Buffer 500ml
11831465 500 ml 20 gange Fosfatbufret saltvand (PBS) 500ml
10240444 1 l 10 x Tris-Glycin SDS-buffer 1 L
10638294 500 ml 20 gange Boratbuffer 500ml
10405145 500 ml 20 gange DPBS 500ml
10493415 1 l 10 x Tris-glycinbuffer 1 L
11885115 1 l 10 x TBE buffer 1 L
15793722 500 ml 20 gange DPBS Tween 20 buffer 500ml
11861465 500 ml 20 gange TAE buffer 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 11851465 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 28352
Add to basket
Edge
Add to basket
Spar tid ved at bruge Pierce Concentrated Buffer-stamopløsninger (10X og 20X) med simple fortyndinger for at fremskynde dit eksperiment uden at ofre kvalitet eller konsistens.
Vores udvalg af Pierce Concentrated Buffer fondløsninger er klar til brug uden at skulle veje og opløse tørre ingredienser eller justere pH med koncentreret syre eller base. Fortynd blot væskeopløsningen med rent vand og fortsæt med dit eksperiment.
Fordelene ved at bruge Pierce Concentrated Buffer stock-løsninger inkluderer:
  • Bekvemt—, ingen vejning, ingen pH-justering, ingen behov for at opfylde individuelle komponenter
  • Forbedret præcisionsfærdig—formel, let fortyndbar uden at veje kemiske komponenter
  • Konsekvent kvalitet—– vores kvalitetskontrol sikrer, at hver forberedelse giver den samme, ensartede buffer
20X PBS Tween-20 kan bruges til at fremstille PBS-Tween (PBS-T) vaskebuffere til ELISA, vestlige og andre immunoassays samt blokbuffer til pladebaserede assays. Når det fortyndes til 1X med vand, danner 20X PBS Tween-20 10 mM natriumfosfat, 0,15 M NaCl, 0,05% Tween™ 20 buffer ved pH 7,5.
20X TBS Tween-20 (Tris-bufferet saltvand med Tween™ 20 detergent) kan bruges til at fremstille TBS-Tween (TBS-T) vaskebuffere eller blokerende bufferfortynder til anvendelser som ELISA western blotting og andre immunoassays. Når den fortyndes 20 gange i vand, er en TBS Tween-20 buffer med 25 mM Tris, 0,15 M NaCl, 0,05% Tween-20 ved pH 7,5 klar til brug.
20X Tris-Buffered Saline (TBS) er en standardopløsning til fremstilling af Tris-NaCl-buffer til brug som vaske-buffer og antistoffortynder til ELISA, western blotting og andre immunoassays. 20X Tris bufferet saltvand (TBS) giver 25 mM Tris, 0,15 M NaCl med pH 7,2 til 7,5, når det fortyndes til 1X med vand.
20X fosfatbufferet saltvand (PBS) er ideelt til at fremstille PBS-buffere til brug i krydsbinding, biotinylering og fluorescerende mærkningsreaktioner, der kræver en aminofri buffer. Når opløsningen fortyndes 20 gange i vand, giver den 10 mM natriumfosfat, 0,15 M NaCl ved pH 7,5.
10X Tris-Glycin-SDS buffer giver 0,025 M Tris, 0,192M glycin, 0,1% natriumdodecylsulfat (SDS) ved pH 8,5, når den fortyndes til 1X med vand.
20X Borate Buffer er ideel til fremstilling af natriumboratbufferopløsninger til brug i proteinmodifikationsprocedurer, der kræver en aminofri buffer ved en alkalisk pH. 20X boratbuffer giver 50 mM borat ved pH 8,8, når det fortyndes til 1X med vand.
20X Modified Dulbeccos PBS bruges til fremstilling af fysiologiske Na- og K-phosphat-bufferet saltvand (D-PBS), der bruges til wash-buffere og antistoffortyndere i immunoassays som ELISA western blot. 20X modificeret Dulbeccos PBS producerer 8 mM natriumfosfat, 2 mM kaliumfosfat, 0,14 M NaCl, 10 mM KCl, pH 7,4, når det fortyndes til 1X med vand.
10X Tris-Glycine Buffer er en pladsbesparende lageropløsning, der er ideel til hurtigt at forberede standard Tris-glycin (pH 8,5) transferbuffer, der bruges til western blotting ved hjælp af Tris-glycin gelelektroforese. Når opløsningen fortyndes 10 gange i vand eller 20% methanol, giver den 0,025 M Tris, 0,192 M glycin ved pH 8,5.
10X TBE buffer-lageropløsning er ideel til støbning og fremstilling af Tris-borate-EDTA (TBE) løbende buffer, der bruges til agarose- og polyakrylamidgelelektroforese af nukleinsyrer. Når den fortyndes til 1X, indeholder TBE-bufferen 0,089 M Tris, 0,089 M borat og 2 mM EDTA med pH 8,2 til 8,4.
20X Modified Dulbeccos PBS Tween-20 vil fremstille fysiologisk natrium- og kaliumfosfat-bufferet saltvand (D-PBS), som skal bruges som vaske-buffer til ELISA vestlige og andre immunoassays eller som fortyndings- eller blokerings-buffer til pladebaserede assays. 20X Modified Dulbeccos PBS Tween-20 (D-PBS-T) producerer 8 mM natriumfosfat, 2 mM kaliumfosfat, 0,14 M NaCl, 10 mM KCl, 0,05% Tween™ 20 ved pH 7,4, når det fortyndes til 1X med vand.
20X TAE Buffer er en pladsbesparende lagerløsning, der er ideel til støbning og fremstilling af Tris-acetat EDTA (TAE) løbebuffer til agarosegel-elektroforese af nukleinsyrer. Når den fortyndes til 1X med vand, er en 0,04 M Tris, 0,04 M acetat, 1 mM EDTA-buffer ved pH 8,2 til 8,4 klar til brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale PBS Tween 20 buffer
Koncentration 20 gange
pH 7.5
Fysisk form Væske
Produktlinje Pierce, Tween
Mængde 500 ml