Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Koncentrerede bufferlagre (10X og 20X)
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Vores udvalg af Pierce Concentrated Buffer stamopløsninger er klar til brug uden at skulle veje og opløse tørre ingredienser eller justere pH med koncentreret syre eller base. Du skal blot fortynde den flydende stamopløsning med rent vand og fortsætte med dit eksperiment.
Fordelene ved at bruge Pierce Concentrated Buffer-stamopløsninger omfatter:
•Praktisk —ingen vejning, ingen pH-justering, ingen grund til at lagerføre individuelle komponenter
•Forbedret nøjagtighed —klar til brug formel, let fortyndet uden at veje kemiske komponenter
•Konsekvent kvalitet —vores kvalitetskontrol sikrer, at hver forberedelse vil give den samme, ensartede buffer
20X PBS Tween-20 kan bruges til at fremstille PBS-Tween (PBS-T) vaskebuffere til ELISA , western og andre immunoassays, såvel som blokerende buffer til pladebaserede assays. Når den fortyndes til 1X med vand, danner 20X PBS Tween-20 10 mM natriumphosphat, 0,15 M NaCl, 0,05 % Tween™ 20 buffer ved pH 7,5.
20X TBS Tween-20 (Tris-bufret saltvand med Tween™ 20 vaskemiddel) kan bruges til at fremstille TBS-Tween (TBS-T) vaskebuffere eller blokeringsbufferfortynder til applikationer som f.eks. ELISA Western blotting og andre immunoassays. Når fortyndet 20 gange i vand, a TBS Tween-20-buffer indeholdende 25 mM Tris, 0,15 M NaCl, 0,05% Tween-20 ved pH 7,5 er klar til brug.
20X Tris-bufret saltvand (TBS ) er en stamopløsning til fremstilling af Tris-NaCl-buffer til brug som vaskebuffer og antistoffortynder til ELISA Western blotting og andre immunoassays. 20X Tris bufret saltvand (TBS ) danner 25 mM Tris, 0,15 M NaCl med pH 7,2 til 7,5, når det fortyndes til 1X med vand.
20X Phosphate-Buffered Saline (PBS) er ideel til fremstilling af PBS-buffere til brug i tværbindings-, biotinylerings- og fluorescerende mærkningsreaktioner, der kræver en aminfri buffer. Når opløsningen fortyndes 20 gange i vand, giver opløsningen 10 mM natriumphosphat, 0,15 M NaCl ved pH 7,5.
10X Tris-Glycin-SDS-buffer giver 0,025 M Tris, 0,192 M glycin, 0,1 % natriumdodecylsulfat (SDS) ved pH 8,5, når det fortyndes til 1X med vand.
20X Boratbuffer er ideel til fremstilling af natriumboratbufferopløsninger til brug i proteinmodifikationsprocedurer, der kræver aminfri buffer ved en alkalisk pH. 20X Boratbuffer laver 50 mM borat ved pH 8,8, når det fortyndes til 1X med vand.
20X Modified Dulbecco's PBS bruges til fremstilling af fysiologisk Na- og K-phosphatbufret saltvand (D-PBS), der bruges til vaskebuffere og antistoffortyndere i immunanalyser som f.eks. ELISA og western blot. 20X Modificeret Dulbecco's PBS danner 8 mM natriumphosphat, 2 mM kaliumphosphat, 0,14 M NaCl, 10 mM KCl, pH 7,4, når det fortyndes til 1X med vand.
10X Tris-Glycine Buffer er en pladsbesparende stamopløsning, der er ideel til hurtigt at forberede standard Tris-glycin (pH 8,5) transferbuffer, der bruges til western blotting ved hjælp af Tris-glycin gelelektroforese. Når den fortyndes 10 gange i vand eller 20 % methanol, giver opløsningen 0,025 M Tris, 0,192 M glycin ved pH 8,5.
10X TBE Buffer stamopløsning er ideel til støbning og klargøring af Tris-borat-EDTA (TBE) løbebuffer, der bruges til agarose- og polyacrylamidgelelektroforese af nukleinsyrer. Når den er fortyndet til 1X, indeholder TBE-bufferen 0,089 M Tris, 0,089 M borat, 2 mM EDTA med pH 8,2 til 8,4.
20X Modificeret Dulbecco's PBS Tween-20 vil fremstille fysiologisk natrium- og kaliumphosphatbufret saltvand (D-PBS), der skal bruges som vaskebuffer til ELISA , western og andre immunoassays eller som fortyndingsmiddel eller blokerende buffer til pladebaserede assays. 20X modificeret Dulbecco's PBS Tween-20 (D-PBS-T) giver 8 mM natriumphosphat, 2 mM kaliumphosphat, 0,14 M NaCl, 10 mM KCl, 0,05 % Tween™ 20 ved pH 7,4 ved fortyndet til 1X med vand.
20X TAE Buffer er en pladsbesparende stamopløsning, der er ideel til støbning og klargøring af Tris-acetat EDTA (TAE) løbebuffer til agarosegelelektroforese af nukleinsyrer. Når den er fortyndet til 1X med vand, er en 0,04 M Tris, 0,04 M acetat, 1 mM EDTA-buffer ved pH 8,2 til 8,4 klar til brug.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tris-glycinbuffer |
| Farve | Klar |
| Koncentration | 10 x |
| Til brug med (applikation) | Tris-Glycin Gel Elektroforese |
| pH | 8.5 |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 1 l |