Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Glycoprotein Isolation Kit, ConA
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Glycoprotein Isolation Kits bruger ConA og WGA lectin affinitetsharpikser og optimerede buffere til effektivt at isolere glycoproteiner fra serum, væv og dyrkede cellelysater, hvilket muliggør downstream analyse.
Glycosylering er en post-translationel modifikation, der spiller en vigtig rolle i biologiske funktioner, herunder immunregulering, inflammation, celle-til-celle-adhæsion og cellesignalering. Asparagin (N-bundet) og serin/threonin-rester (O-bundet) glycosyleres under passage gennem det endoplasmatiske retikulum og golgi-apparatet i eukaryote og prokaryote (dvs. Archaea og Eubacteria) systemer. Glykokonjugater er vigtige for immunregulering, inflammation, celle-til-celle-adhæsion og kontakthæmning, cellesignalering, beskyttelse mod proteolytisk nedbrydning og andre biologiske processer.
Højdepunkter:
Høj restitution– tilsvarende eller større glykoproteingenvinding end andre leverandørers kits og lektinharpikser
Hurtig– glykoproteinoprensning på mindre end en time
Alsidig– isolere glycoproteiner fra forskellige prøvetyper; fx humant serum og cellelysat
Robust– Lektin udvaskes ikke fra harpiks, når prøven behandles
Bekvem– komplette sæt inkluderer lectinharpikser og spin-søjler med alle nødvendige reagenser
Kompatibel med Bradford-baserede proteinanalyser– dialyse eller proteinudfældning af genvundne glykoproteiner er ikke påkrævet før proteinanalyse
Inkluderer:
ConA eller WGA perleformet agaroseharpiks (1,1 ml), bindings-/vaskebuffer, elueringsbuffer og mikrocentrifugesøjler og tilbehør.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Pierce Glycoprotein Isolation Kit, ConA |
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkelig til: Isolering af glykoproteiner med stærk affinitet for ConA fra 10 prøver på op til 640μ L (1 til 1,5 mg totalt protein) hver • ConA Lectin Resin, 1,1 ml • Binding/vaskebuffer (5X), 6,5 ml • Elueringsbuffer, 5 ml • Spin kolonner, 10 kolonner • Opsamlingsrør, 20 rør Opbevares ved 4 °C. |
| Produktlinje | Pierce™ |
| Mængde | 10 reaktionssæt |
| Mål | Glycoprotein |
| Type | Glycoprotein Isolation Kit |
| Stationær fase | Lektin |
| Tilstrækkelig til | 10 reaktioner |
| Format | Sæt, mikrocentrifuge, spin-kolonne |
| Kolonnetype | Affinitet, agarose-resin |