Få mere at vide
Thermo Scientific™ Compat-Able™ BCA Protein Assay Kit
Artikelnummer. 10688484 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10688484 1 L 1 sæt
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Artikelnummer. 10688484 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23229
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Udfældningsreagenser til at fjerne forstyrrende stoffer fra proteinanalyseprøver for at gøre dem kompatible med BCA og Coomassie-Bradford-assays.
Thermo Scientific™ Compat-Able Protein Assay Preparation Set eliminerer forstyrrende stoffer fra proteinanalyseprøver for at gøre dem kompatible med BCA og Bradford-assays.
De Compat-Able Reagenser fjerner salte, detergenter, reduktionsmidler og andre stoffer fra proteinprøver for at eliminere interferens med proteinanalyser. Protokollen udfælder selektivt alt proteinet, hvorved de ikke-proteinkomponenter let kan dekanteres og fjernes. Det oprensede, præcipiterede protein genopløses i vand, hvilket gør det klar til nøjagtig bestemmelse af proteinkoncentrationen ved hjælp af standardproteinassaymetoder. Proceduren udføres på mindre end 10 minutter med blot et par enkle trin. De Compat-Able Forberedelsessæt fås individuelt eller bekvemt sammen med enten Thermo Scientific Pierce BCA Protein Assay Kit eller Thermo Scientific Pierce Coomassie Plus Protein Assay Kit.
Højdepunkter:
  • Fjern uforeneligheder– fjerner næsten ethvert stof, der interfererer med kolorimetriske proteinanalyser: salte, detergenter, denatureringsmidler, reduktionsmidler og endda IEF-prøvebuffer
  • Enkelt og hurtigt– Forbered prøver på mindre end 10 minutter med fire enkle trin
  • Bekvem– reagenssæt er nemmere at bruge end hjemmelavet TCA eller acetonefældningsreagenser, hvilket giver mere ensartede resultater
  • Skalerbar– mikrocentrifugemetoden kan nemt skaleres til større centrifugerørvolumener til særlige behov
  • Valideret– testet og tilbudt sammen med BCA og Coomassie Plus Protein Assay Kits; protokollen integrerer kontrol- og normaliseringsprocedurer
Inkluderer:
Sættet indeholder to reagenser på flaske (reagens 1 og reagens 2); Komplet sæt indeholder reagenssættet plus komponenter af det respektive proteinassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: Behandling af op til 500 proteinassayprøver og udførelse af 250 røranalyser eller 2500 mikropladeanalyser
• Compat-Able Reagens 1, 250 ml
• Compat-Able Reagens 2, 250 ml
• BCA Reagens A, 500 ml
• BCA Reagens B, 25 ml
• Albumin standard ampuller, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
Oversigt Compat-Able BCA Protein Assay Kit
Assay BCA Assay
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Compat-Able
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifik
Tilstrækkelig til 250 røranalyser eller 2500 mikropladeanalyser
Til brug med (applikation) Absorbans, Opløsningsbaseret Detektion, Inkompatibilitet Elimination
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, mikropladelæser
Mængde 1 L