Få mere at vide
Thermo Scientific™ Compat-Able™ Bradford Plus Protein Assay Kit
Artikelnummer. 10607894 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.5 L
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10607894
Brand: Thermo Scientific™ 23239
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfældningsreagenser til at fjerne forstyrrende stoffer fra proteinanalyseprøver for at gøre dem kompatible med BCA og Coomassie-Bradford-assays.
Thermo Scientific™ Compat-Able Protein Assay Preparation Set eliminerer forstyrrende stoffer fra proteinanalyseprøver for at gøre dem kompatible med BCA og Bradford-assays.
De Compat-Able Reagenser fjerner salte, detergenter, reduktionsmidler og andre stoffer fra proteinprøver for at eliminere interferens med proteinanalyser. Protokollen udfælder selektivt alt proteinet, hvorved de ikke-proteinkomponenter let kan dekanteres og fjernes. Det oprensede, præcipiterede protein genopløses i vand, hvilket gør det klar til nøjagtig bestemmelse af proteinkoncentrationen ved hjælp af standardproteinassaymetoder. Proceduren udføres på mindre end 10 minutter med blot et par enkle trin. De Compat-Able Forberedelsessæt fås individuelt eller bekvemt sammen med enten Thermo Scientific Pierce BCA Protein Assay Kit eller Thermo Scientific Pierce Coomassie Plus Protein Assay Kit.
Højdepunkter:
  • Fjern uforeneligheder– fjerner næsten ethvert stof, der interfererer med kolorimetriske proteinanalyser: salte, detergenter, denatureringsmidler, reduktionsmidler og endda IEF-prøvebuffer
  • Enkelt og hurtigt– Forbered prøver på mindre end 10 minutter med fire enkle trin
  • Bekvem– reagenssæt er nemmere at bruge end hjemmelavet TCA eller acetonefældningsreagenser, hvilket giver mere ensartede resultater
  • Skalerbar– mikrocentrifugemetoden kan nemt skaleres til større centrifugerørvolumener til særlige behov
  • Valideret– testet og tilbudt sammen med BCA og Coomassie Plus Protein Assay Kits; protokollen integrerer kontrol- og normaliseringsprocedurer
Inkluderer:
Sættet indeholder to reagenser på flaske (reagens 1 og reagens 2); Komplet sæt indeholder reagenssættet plus komponenter af det respektive proteinassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: Behandling af op til 500 proteinanalyseprøver og udførelse af 630 røranalyser eller 3160 mikropladeanalyser
• Compat-Able Reagens 1, 250 ml
• Compat-Able Reagens 2, 250 ml
• Gennembore Coomassie Plus Assay Reagens, 950 ml
• Albumin standard ampuller, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
Oversigt Compat-Able Coomassie Plus Protein Assay Kit
Assay Bradford Assay
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Compat-Able
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifik
Tilstrækkelig til 630 røranalyser eller 3160 mikropladeanalyser
Til brug med (applikation) Absorbans, Opløsningsbaseret Detektion, Inkompatibilitet Elimination
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, mikropladelæser
Mængde 1.5 L