Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ CN/DAB substratsæt
Artikelnummer. 10322284 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
275 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10322284 275 ml 1 sæt
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10322284 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34000
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kombinerer chloronaphthol- og diaminobenzidin-baseret HRP-detektion til Western blot og vævsfarvningsmetoder.
Thermo Scientific™ Pierce CN/DAB Substrate Kit inkluderer substrat- og peroxidopløsninger til kombineret chloronaphthol- og diaminobenzidin-baseret påvisning af peberrodsperoxidase (HRP) aktivitet i blotting og vævsfarvningsmetoder.
Dette sæt kombinerer to populære kromogene peroxidase-substratforbindelser (4-CN og DAB ) i en enkelt, stabil, 10X stamopløsning. Denne CN/DAB-opløsning producerer et intenst mørkt sort præcipitat på steder med bundne HRP-konjugerede antistoffer på sonderede blots og vævsprøver. Pierce CN/DAB Substrate Kit kan bruges i vestlige immunoblotting-teknikker såvel som i dot blotting-assays. Sættet inkluderer 10X opløsningen af CN/DAB og medfølgende 1X stabil peroxidsubstratbuffer.
Højdepunkter:
  • HRP substrat– til påvisning af peberrodsperoxidaseaktivitet på faste medier via den kombinerede virkning af CN (4-chlor-1-naphthol) og DAB (3,3'-diaminobenzidintetrahydrochlorid)
  • Kromogent– intet særligt udstyr nødvendigt til visualisering; giver intense sorte bånd, der er nemme at fotografere
  • Nemt at bruge sæt– substratstamopløsning og stabil peroxidsubstratbuffer betyder, at der ikke er tørre pulvere at måle og opløse
  • Stabil– opbevares på køl ved °4 C i mindst et år
Inkluderer:
10X opløsning af CN/DAB og Pierce Stable Peroxide Substrate Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Form Væske
Produktlinje Pierce
Mængde 275 ml
Konjugeret HRP
Substrater Peberrodsperoxidase
Reaktivitet Peberrodsperoxidase
Tilstrækkelig til 25 anvendelser på 10 ml hver
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 25 anvendelser på 10 ml hver
• CN/DAB (10X), 25 ml
• Stabil peroxidbuffer, 250 mL Opbevares
ved 4 °C.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CN/DAB Substrate Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol