Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Klar mælkeblokerende buffer (10X)
Artikelnummer. 13494209 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
13494209 100 ml
1 options
Artikelnummer. 13494209 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37587
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Pierce Clear Milk Blocking Buffer er en lang holdbarhed, højtydende erstatning for hjemmelavede mælkeblokerende buffere i Western blotting-applikationer.
Thermo Scientific™ Pierce Clear Milk Blocking Buffer er en lang holdbarhed, højtydende erstatning for hjemmelavede mælkeblokerende buffere i Western blotting-applikationer.
Yderligere information og online bestilling
De Thermo Scientific Pierce Clear Milk Blocking Buffer (10X) er en proprietær præ-formuleret mælkeopløsning til at blokere overskydende uspecifikke bindingssteder, reducere baggrunden i Western blotting-applikationer og fortynde antistoffer, når de bruges sammen med nitrocellulose- og PVDF-membraner. Pierce Clear Milk Blocking Buffer (10X) giver lavere baggrund, øget følsomhed, forlænget holdbarhed og reproducerbare resultater sammenlignet med hjemmelavede buffere baseret på opløst fedtfri tørmælk.
Højdepunkter:
  • Fremragende stabilitet– stabil i 1 år opbevaret ved 4 °C, i modsætning til typiske hjemmelavede mælkebuffere
  • Bekvem– koncentreret formulering sparer lagerplads og kan let fortyndes for at opnå optimale blokeringsresultater til specifikke applikationer
  • Nem at bruge– ingen ventetid på, at mælkepulver opløses med denne klar til –fortyndede –opløsning
  • Populær– fedtfri mælk er blevet brugt i mange år i en række forskellige proteinmetoder, selvom det ikke anbefales til avidin-baserede teknikker, fordi det indeholder noget endogent biotin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Blokerende buffer
Koncentration 10X
Til brug med (applikation) Vestlig blot
Fysisk form Væske
Mængde 100 ml