Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Klassisk magnetisk IP/Co-IP-sæt
Artikelnummer. 11854554 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
40 reactions kit
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
11854554 40 reactions kit 1 sæt
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Artikelnummer. 11854554 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88804
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Immunpræcipiterer nemt målproteinkomplekser ved magnetisk adskillelse ved hjælp af højkvalitets Protein A/G magnetiske perler og optimerede buffere.
De Thermo Scientific™ Pierce Protein A/G Magnetic IP/Co-IP Kit muliggør højeffektiv og effektiv antigenimmunpræcipitation (IP) og co-immunpræcipitation (co-IP) ved brug af mindre end 10 μg antistof og en magnetisk separator.
Dette immunfældningssæt bruger høj kvalitet Thermo Scientific Pierce Protein A/G Magnetic Beads og optimerede buffere og fleksibel protokol til at opnå højtydende IP eller co-IP med manuelle eller automatiserede magnetiske separationsværktøjer. Den optimerede Lysis/Wash Buffer optimerer udbytte og effektiv binding af antistof-antigen og co-IP interaktioner. Den relativt blide elueringsbuffer med lav pH adskiller det bundne immunkompleks fra protein A/G. Alternativt giver den inkluderede Lane Marker Sample Buffer hurtig, denaturerende eluering til direkte SDS-PAGE-analyse af IP-produkter.
Højdepunkter:
  • Kompatibel– magnetiske perler baseret på Protein A/G rekombinant protein sikrer kompatibilitet med de fleste primære antistoffer, uanset om det er fra mus eller kanin
  • Hurtig– immunpræcipiterer på så få som 30 minutter for at reducere baggrunden og forbedre indfangningen af forbigående proteinkomplekser
  • Ren– immobiliser dit antistof for at forhindre kontaminering af dit eluat
  • Modstandsdygtig– ingen udvaskning af protein A/G i nærværelse af rengøringsmidler, lav pH-buffere eller almindelige massespektrometriske opløsningsmidler
  • Effektiv– immunpræcipitat med halvdelen af det anbefalede volumen af magnetiske partikler sammenlignet med andre magnetiske perler
  • Bekvem– det omfattende Co-IP kit indeholder de magnetiske perler og alle essentielle buffere til at fuldføre immunfældningseksperimenter
Inkluderer:
Pierce Protein A/G Magnetic Beads, lyserings-/vaskebuffer, elueringsbuffer, neutraliseringsbuffer og prøveindlæsningsbuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 mL
Formulering Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Indhold og opbevaring Sufficient For: 40 IP reactions using 25 μL of beads
• Pierce Protein A/G Magnetic Beads, 1 mL
• Pierce IP Lysis/Wash Buffer, 2 x 50 mL
• Lane Marker Sample Buffer (5X), 5 mL
• Elution Buffer, 5 mL
• Neutralization Buffer, 0.5 mL
Store at 4°C.
Assay Affinity Purification
Til brug med (udstyr) KingFisher™ Flex, Magnetic Stand
Produktlinje Pierce
Mængde 40 reactions kit
Til brug med (applikation) Immunoprecipitation (IP)
Mål Not Target-Specific
Type Immunoprecipitation/Co-Immunoprecipitation Kit
Tilstrækkelig til 40 Reactions
Format Kit
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Classic Magnetic IP/Co-IP Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride