Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Kromatografipatron tilbehørspakke
Artikelnummer. 10782335 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 pack
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10782335
Brand: Thermo Scientific™ 89971
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbehørspakke med hætter og adaptere, der passer til 1mL og 5mL patroner af afsaltning eller affinitetsharpikser til manuelt eller automatiseret væskekromatografiudstyr.
Thermo Scientific™ Pierce Kromatografipatroner er praktiske, pålidelige, klar til brug, færdigpakkede 1 ml og 5 ml kolonner af prøveforberedende og affinitetsrensende harpikser til manuel eller automatiseret væskekromatografi.
Patronbeslagene er kompatible med de populære automatiserede væskekromatografisystemer eller til manuel sprøjtebehandling. Patronerne sættes direkte på AKTA™ eller FPLC Systemer uden ekstra stik. Patroner kan bruges enkeltvis eller forbundet i en serie for at opnå endnu højere kolonnekapacitet. Hvert produkt, der leveres i Pierce Chromatography Cartridge-formatet inkluderer en tilbehørspakke, der let tilpasser patroner til brug med Luer-Lok™ Sprøjtefittings eller slanger. Patronerne giver hurtige, nemme og reproducerbare kromatografiske adskillelser og kan regenereres til flere anvendelser.
Højdepunkter:
  • To størrelser– 1mL og 5mL, praktisk til typiske forskningsvægte
  • Kompatibel– fittings tillader forbindelse med populære LC-systemer eller en standardsprøjte
  • Alsidig– bruges enkeltvis eller forbundet i serie for at opfylde forskellige kapacitetskrav
  • Valideret– tilgængelige patroner er blevet testet for at sikre ydeevne i formatet
  • Genanvendelig– tilbehørspakken indeholder hætter til praktisk opbevaring mellem brug
  • Økonomisk– sammenlignelig ydeevne til lavere omkostninger end andre kommercielt tilgængelige patroner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Chromatography Cartridge Accessory
Produktlinje Pierce
Indhold og opbevaring Sufficient For: Attaching and replacing fittings for products supplied in Pierce Chromatography Cartridges
• Bottom plug, 1
• Cap, 1
• Luer-Lok Adapter, 1
• Tube Fitting, 1
Mængde 1 pack