Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Chip-grade Protein A/G magnetiske perler
Artikelnummer. 13484209 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. 13484209
Brand: Thermo Scientific™ 26162
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isoler effektivt kromatin-bundet DNA ved immunpræcipitation (chromatin IP) til efterfølgende kvantificering ved PCR vha. Thermo Scientific™ Pierce Magnetisk chipsæt.
Isoler effektivt kromatin-bundet DNA ved immunpræcipitation (chromatin IP) til efterfølgende kvantificering ved PCR vha. Thermo Scientific™ Pierce Magnetisk chipsæt.
Yderligere information og online bestilling
Pierce Magnetic ChIP Kit indeholder tilstrækkelige reagenser til at udføre 30 chromatin immunopræcipitation (ChIP) assays med passende kontroller ved hjælp af en optimeret protokol. Sættet indeholder reagenser til cellelyse, indfangning af protein-DNA-komplekser, reversering af tværbinding og DNA-isolering. De blokerede Pierce Protein A/G Magnetic Beads giver høj bindingskapacitet, lav ikke-specifik baggrund og arbejder med mange antistofarter. Disse perler kan bruges manuelt med et magnetisk stativ eller med automatiserede platforme, såsom Thermo Scientific KingFisher instrumenter. ChIP-validerede og kvalitetsgaranterede antistoffer er også tilgængelige til brug med Pierce Magnetic ChIP Kit.
Højdepunkter:
  • Hurtig– opnå oprenset DNA, der er klar til kvantitativ PCR på ca. 8 timer
  • Effektiv og reproducerbar– mikrokoknukleasefordøjelse og nuklear lysis er meget optimeret
  • Følsom– opnå resultater med så få som 10.000 celler (1 x 10 4 )
  • Lav baggrund– Pierce Protein A/G magnetiske perler er blokeret i et ikke-DNA-holdigt reagens for at minimere baggrunden
  • Komplet– optimerede positive kontrolreagenser er inkluderet: RNA polymerase II antistof og GAPDH promotor PCR primere
Inkluderer:
Sættet indeholder reagenser til kromatinpræparation, IP, DNA-oprensning og positive kontroller (antistof og primere)
Kræver
In vivo tværbinder (såsom formaldehyd), mikro-tip sonikator (som f.eks. Misonix™ Sonicator 3000), ChIP-kvalificeret antistof efter eget valg, PCR-primere til DNA-sekvens af interesse, PCR-mastermix (indeholder et farvestof som f.eks. SYBR™ Grøn, hvis qPCR ønskes), og et qPCR-instrument
Anbefalet til:
  • Bestem steder for specifikke protein-DNA-interaktioner på genomisk DNA ved PCR eller ChIP-Seq
  • Overvåg virkningerne af histonmodifikationer eller kemiske midler på DNA-binding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce ChIP-grade Protein A/G Magnetic Beads
Indhold og opbevaring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Produktlinje Pierce
Mængde 5 mL
Mål Antibody
Type Magnetic Bead (ChIP grade)
Ligand type Protein A/G
Tilstrækkelig til Approx. 250 Assays