Få mere at vide
Thermo Scientific™ CHAPS Detergent (3-((3-cholamidopropyl) dimethylammonio)-1-propansulfonat)
Artikelnummer. p-4530894 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
Artikelnummer. 11841445
Brand: Thermo Scientific™ 28299
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ikke-denaturerende Zwitterioniske detergenter, der forstyrrer uspecifikke proteininteraktioner med mindre proteinaggregering end nonioniske detergenter.
Thermo Scientific™ CHAPS er et zwitterionisk detergent, der er særligt velegnet til at beskytte den native tilstand af proteiner.
CHAPS er et sulfobetainderivat af cholsyre. Dette zwitterioniske detergent er nyttigt til membranproteinopløselighed, når det er vigtigt at opretholde proteinaktivitet. CHAPS vaskemiddel er opløseligt over et bredt pH-område (2 til 12) og fjernes let fra opløsning ved dialyse på grund af deres høje kritiske micellekoncentration (CMC).
Højdepunkter:
  • Alsidige zwitterioniske vaskemidler
  • Giv mild, men effektiv lysis af dyrkede pattedyrceller
  • Ikke-denaturerende og inaktiverer generelt ikke proteinfunktioner
  • Kan fjernes fra opløsningen ved dialyse
  • Almindeligvis brugt til isoelektrisk fokusering (IEF) og 2D elektroforese
Egenskaber af CHAPS vaskemiddel:
  • Kemisk navn: 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat
  • Molekylvægt: 614,88
  • Vaskemiddelklasse: Zwitterionisk
  • Samlet antal: 10
  • Micelle molekylvægt: 6149
  • Kritisk micellekoncentration (CMC): 8 til 10 mM (0,4920 til 0,6150 %, w/v)
  • Cloud Point:≥ 100 °C
  • Dialyserbar: Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Detergent
Indhold og opbevaring Store at Room Temperature
Form Powder
Reagenstype Detergent (Pure)
Mængde 100 g