Få mere at vide
Thermo Scientific™ CHAPS Detergent (3-((3-cholamidopropyl) dimethylammonio)-1-propansulfonat)
Artikelnummer. 11851445 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11851445 5 g 5g
11841445 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11851445 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 28300
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ikke-denaturerende Zwitterioniske detergenter, der forstyrrer uspecifikke proteininteraktioner med mindre proteinaggregering end nonioniske detergenter.
Thermo Scientific™ CHAPS er et zwitterionisk detergent, der er særligt velegnet til at beskytte den native tilstand af proteiner.
CHAPS er et sulfobetainderivat af cholsyre. Dette zwitterioniske detergent er nyttigt til membranproteinopløselighed, når det er vigtigt at opretholde proteinaktivitet. CHAPS vaskemiddel er opløseligt over et bredt pH-område (2 til 12) og fjernes let fra opløsning ved dialyse på grund af deres høje kritiske micellekoncentration (CMC).
Højdepunkter:
  • Alsidige zwitterioniske vaskemidler
  • Giv mild, men effektiv lysis af dyrkede pattedyrceller
  • Ikke-denaturerende og inaktiverer generelt ikke proteinfunktioner
  • Kan fjernes fra opløsningen ved dialyse
  • Almindeligvis brugt til isoelektrisk fokusering (IEF) og 2D elektroforese
Egenskaber af CHAPS vaskemiddel:
  • Kemisk navn: 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat
  • Molekylvægt: 614,88
  • Vaskemiddelklasse: Zwitterionisk
  • Samlet antal: 10
  • Micelle molekylvægt: 6149
  • Kritisk micellekoncentration (CMC): 8 til 10 mM (0,4920 til 0,6150 %, w/v)
  • Cloud Point:≥ 100 °C
  • Dialyserbar: Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Detergent
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Form Pulver
Reagenstype Rengøringsmiddel (ren)
Mængde 5 g