Få mere at vide
Thermo Scientific™ CHAPS Detergent (3-((3-cholamidopropyl) dimethylammonio)-1-propansulfonat)
Artikelnummer. 11841445 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11841445 100 g 100g
11851445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 11841445 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 28299
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Ikke-denaturerende Zwitterioniske detergenter, der forstyrrer uspecifikke proteininteraktioner med mindre proteinaggregering end nonioniske detergenter.
Thermo Scientific™ CHAPS er et zwitterionisk detergent, der er særligt velegnet til at beskytte den native tilstand af proteiner.
CHAPS er et sulfobetainderivat af cholsyre. Dette zwitterioniske detergent er nyttigt til membranproteinopløselighed, når det er vigtigt at opretholde proteinaktivitet. CHAPS vaskemiddel er opløseligt over et bredt pH-område (2 til 12) og fjernes let fra opløsning ved dialyse på grund af deres høje kritiske micellekoncentration (CMC).
Højdepunkter:
  • Alsidige zwitterioniske vaskemidler
  • Giv mild, men effektiv lysis af dyrkede pattedyrceller
  • Ikke-denaturerende og inaktiverer generelt ikke proteinfunktioner
  • Kan fjernes fra opløsningen ved dialyse
  • Almindeligvis brugt til isoelektrisk fokusering (IEF) og 2D elektroforese
Egenskaber af CHAPS vaskemiddel:
  • Kemisk navn: 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat
  • Molekylvægt: 614,88
  • Vaskemiddelklasse: Zwitterionisk
  • Samlet antal: 10
  • Micelle molekylvægt: 6149
  • Kritisk micellekoncentration (CMC): 8 til 10 mM (0,4920 til 0,6150 %, w/v)
  • Cloud Point:≥ 100 °C
  • Dialyserbar: Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Detergent
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Form Pulver
Reagenstype Rengøringsmiddel (ren)
Mængde 100 g