Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Centrifugesøjler
Artikelnummer. 11804141 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
800μ L
2 mL
5 mL
10 mL
Mængde:
25 kolonner
4 x 50 kolonner
50 kolonner
Pakningsstørrelse:
50 enheder
Pakke med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
11804141 800μ L 4 x 50 kolonner -
11894131 800μ L 50 kolonner 50 enheder
10445725 2 mL 25 kolonner Pakke med 25
10561284 5 mL 25 kolonner Pakke med 25
10220544 10 mL 25 kolonner Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11804141 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89869
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Pak disse tomme 0,5 til 10 mL spin-søjler med agaroseperler for at udføre affinitetsoprensningsmetoder i lille skala i 15- eller 50 mL koniske mikrocentrifugerør.
Pierce Centrifugesøjler
Thermo Scientific Pierce centrifugesøjler er praktiske værktøjer til håndtering af 40μ L til 20 ml af en affinitetsbærer til oprensning. Søjlerne er lavet af lavproteinbindende polypropylen og indeholder et polyethylenfilter (~30-μ m porestørrelse) for kompatibilitet med proteinoprensning.
Du skal blot tilføje affinitetsharpiksen til polypropylenkolonnen, fjerne twist-off-bunden og lade harpiksen pakke sig selv. Tilføj derefter din prøve, lad den binde sig til støtten, og brug en centrifuge til effektivt at vaske eventuelle forurenende stoffer væk og eluere dit oprensede protein.
Pierce centrifugesøjler kan bruges i enten spin- eller gravity-flow-format. Centrifugeringsformatet reducerer prøvebehandlingstiden og gør kolonnevask og eluering mere effektiv. Til gravitations-flow-procedurer og bindingstrin med fortyndede prøver, når der ønskes langsom behandlingstid, kan kolonneforlængere bruges til at øge kolonnereservoirkapaciteten. Brug enhver kombination af behandlingsteknikker for at få de bedst mulige kromatografiresultater.
0,8 ml søjler
  • Maksimal volumen: 800μ L
  • Anbefalet harpiksvolumen: 40 400–μ L
  • Modtagerrør: passer til standard mikrocentrifugerør
  • Hætte: O-ring skruetop
  • Twist-off bund
2 mL søjler
  • Maksimal volumen: 5 mL (2 mL harpiksleje, 3 mL prøve)
  • Anbefalet harpiksvolumen: 400μ L 2 –ml
  • Modtagerrør: passer til standard 15 mL koniske centrifugerør
  • Hætte: skruetop
  • Drej bunden af og tryk på hætten for at genforsegle
5 ml kolonner
  • Maksimal volumen: 8 mL (5 mL harpiksleje, 3 mL prøve)
  • Anbefalet harpiksvolumen: 1 5 –mL
  • Modtagerrør: passer til standard 15 mL koniske centrifugerør
  • Hætte: skruetop
  • Drej bunden af og tryk på hætten for at genforsegle
10 ml kolonner
  • Maksimal volumen: 22 mL (10 mL harpiksleje, 12 mL prøve)
  • Anbefalet harpiksvolumen: 2 10 –mL
  • Modtagerrør: passer til standard 50 mL koniske centrifugerør
  • Hætte: skruetop
  • Drej bunden af og tryk på hætten for at genforsegle
20 ml kolonner
  • Maksimal volumen: 34 mL (20 mL harpiksleje, 14 mL prøve)
  • Anbefalet harpiksvolumen: 4 20 –ml
  • Modtagerrør: passer til standard 50 mL koniske centrifugerør
  • Hætte: skruetop
  • Drej bunden af og tryk på hætten for at genforsegle
Applikationer
  • Affinitetsoprensning, affinitetskromatografi
  • Immundepletering
  • Ionbytterharpikser
  • Gelfiltrering, afsaltning, bufferudveksling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 400μ L
Kapacitet (metrisk) 800μ L
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje Pierce
Mængde 4 x 50 kolonner
Type Spin-kolonne
Prøvevolumen 800μ L
Format Mikrocentrifuge, spin-kolonne
Kolonnetype Tom søjle, polyethylenfilter