Beskrivelse
Pierce Centrifugesøjler
Thermo Scientific Pierce centrifugesøjler er praktiske værktøjer til håndtering af 40μ L til 20 ml af en affinitetsbærer til oprensning. Søjlerne er lavet af lavproteinbindende polypropylen og indeholder et polyethylenfilter (~30-μ m porestørrelse) for kompatibilitet med proteinoprensning.
Du skal blot tilføje affinitetsharpiksen til polypropylenkolonnen, fjerne twist-off-bunden og lade harpiksen pakke sig selv. Tilføj derefter din prøve, lad den binde sig til støtten, og brug en centrifuge til effektivt at vaske eventuelle forurenende stoffer væk og eluere dit oprensede protein.
Pierce centrifugesøjler kan bruges i enten spin- eller gravity-flow-format. Centrifugeringsformatet reducerer prøvebehandlingstiden og gør kolonnevask og eluering mere effektiv. Til gravitations-flow-procedurer og bindingstrin med fortyndede prøver, når der ønskes langsom behandlingstid, kan kolonneforlængere bruges til at øge kolonnereservoirkapaciteten. Brug enhver kombination af behandlingsteknikker for at få de bedst mulige kromatografiresultater.
0,8 ml søjler
- Maksimal volumen: 800μ L
- Anbefalet harpiksvolumen: 40 400–μ L
- Modtagerrør: passer til standard mikrocentrifugerør
- Hætte: O-ring skruetop
- Twist-off bund
2 mL søjler
- Maksimal volumen: 5 mL (2 mL harpiksleje, 3 mL prøve)
- Anbefalet harpiksvolumen: 400μ L 2 –ml
- Modtagerrør: passer til standard 15 mL koniske centrifugerør
- Hætte: skruetop
- Drej bunden af og tryk på hætten for at genforsegle
5 ml kolonner
- Maksimal volumen: 8 mL (5 mL harpiksleje, 3 mL prøve)
- Anbefalet harpiksvolumen: 1 5 –mL
- Modtagerrør: passer til standard 15 mL koniske centrifugerør
- Hætte: skruetop
- Drej bunden af og tryk på hætten for at genforsegle
10 ml kolonner
- Maksimal volumen: 22 mL (10 mL harpiksleje, 12 mL prøve)
- Anbefalet harpiksvolumen: 2 10 –mL
- Modtagerrør: passer til standard 50 mL koniske centrifugerør
- Hætte: skruetop
- Drej bunden af og tryk på hætten for at genforsegle
20 ml kolonner
- Maksimal volumen: 34 mL (20 mL harpiksleje, 14 mL prøve)
- Anbefalet harpiksvolumen: 4 20 –ml
- Modtagerrør: passer til standard 50 mL koniske centrifugerør
- Hætte: skruetop
- Drej bunden af og tryk på hætten for at genforsegle
Applikationer
- Affinitetsoprensning, affinitetskromatografi
- Immundepletering
- Ionbytterharpikser
- Gelfiltrering, afsaltning, bufferudveksling
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 20 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 25 kolonner |
| Mål | Batchbinding |
| Type | Spin-kolonne |
| Prøvevolumen | 14 mL |
| Format | Spin-kolonne |
| Kolonnetype | Centrifugesøjle |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskning.