Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kolonneforlængere til Pierce™ Centrifugesøjler
Artikelnummer. 10381594 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 forlængere
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10381594 10 forlængere Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10381594 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 69707
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Pak disse tomme 0,5 til 10 mL spin-søjler med agaroseperler for at udføre affinitetsoprensningsmetoder i lille skala i mikrocentrifuge, 15 mL koniske eller 50 mL koniske rør.
Thermo Scientific™ Pierce Centrifugesøjler giver enestående bekvemmelighed, hastighed og ydeevne til mange typer af affinitetsoprensningsprocedurer i lille til mellemskala.
Yderligere information og online bestilling
Pierce Centrifuge Columns er praktiske værktøjer til kromatografieksperimenter, der involverer μ40 L til 10mL perleformet agarose eller anden affinitetsmatrix. Søjlerne er lavet af lavproteinbindende polypropylen for kompatibilitet med antistof- og anden proteinoprensning, og de passer ind i standard centrifugerør til brug i enhver centrifuge. Du skal blot tilføje affinitetsharpiksen til en af polypropylen-søjlerne, fjerne twist-off-bunden og lade perlerne sætte sig for at danne harpikslejet. Bearbejd prøven ved hjælp af tyngdekraft, og brug derefter en centrifuge til effektivt at vaske og eluere renseprodukter fra kolonnen.
Pierce Centrifuge Columns kan bruges i enten spin- eller gravity-flow-format. Centrifugeringsformatet reducerer prøvebehandlingstiden og gør kolonnevask og eluering mere effektiv. Til tyngdekrafts-flow-procedurer, og når der ønskes langsom behandlingstid til bindingstrin med fortyndede prøver, kan kolonneforlængere bruges til at øge kolonnens reservoirkapacitet. Brug enhver kombination af behandlingsteknikker for at få de bedst mulige kromatografiresultater!
Højdepunkter:
  • Fås i fire størrelser for at rumme μ40 L til 10 ml harpiksvolumener
  • Udfør eksperimenter ved hjælp af en hvilken som helst kombination af spin- eller gravitations-flow-behandling
  • Søjler lavet af polypropylen med polyethylen filterskiver, der sikrer minimale proteinbindende egenskaber
  • Kolonner passer ind i standard centrifugerør til prøveopsamling og centrifugering i standard centrifugerotorer
0,8 ml centrifugesøjler (del nr. 89868, 89869)
  • Samlet volumen: 800 μL
  • Harpiksvolumen: 40 til 400 μL
  • Filtertype: polyethylenfilter,∽ 30 μm (20 til 50) porestørrelse
  • Modtagerrør: passer til standard mikrocentrifugerør
  • Hættetype: O-ring skruetop hætter; twist-off bunde
2 mL Centrifugesøjler (del nr. 89896)
  • Samlet volumen: 5mL (2mL harpiksleje, 3mL reservoir)
  • Harpiksvolumen: 2mL
  • Filtertype: polyethylenfilter,∽ 30 μm (20 til 50) porestørrelse
  • Modtagerrør: passer til standard 15mL koniske centrifugerør
  • Hættetype: hætter med skruetop; skrue-off bunde og trykhætter for at genforsegle
5mL Centrifugesøjler (del nr. 89897)
  • Samlet volumen: 8mL (5mL harpiksleje, 3mL reservoir)
  • Harpiksvolumen: 5mL Filtertype: polyethylen filter,∽ μ30 m (20 til 50) porestørrelse
  • Modtagerrør: passer til standard 15mL koniske centrifugerør
  • Hættetype: hætter med skruetop; skrue-off bunde og trykhætter for at genforsegle
10mL Centrifugesøjler (del nr. 89898)
  • Samlet volumen: 22mL (10mL harpiksleje, 12mL reservoir)
  • Harpiksvolumen: 10 ml
  • Filtertype: polyethylenfilter,∽ 30 μm (20 til 50) porestørrelse
  • Modtagerrør: passer til standard 50mL koniske centrifugerør
  • Hætter: hætter med skruetop; skrue-off bunde og trykhætter for at genforsegle
Søjleforlængere (delnr. 69707)
  • Øg kolonnens reservoirvolumen med 35 til 40 ml
  • Designet specielt til brug i tyngdekraft-flow-procedurer
  • Passer kun til del nr. 89896, 89897, 89898
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje Pierce
Mængde 10 forlængere
Type Søjletilbehør
Format 15 mL konisk, tilbehør
Kapacitet (metrisk) 35 mL