Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Celleoverfladeproteinisoleringssæt
Artikelnummer. 10230104 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
8 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10230104 8 reaktionssæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10230104 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89881
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selektivt biotinyler og oprens pattedyrs celleoverfladeproteiner og udelukk intracellulære proteiner med dette komplette sæt af reagenser.
Thermo Scientific™ Cell Surface Protein Isolation Kit er et komplet sæt reagenser til selektiv biotinylering og efterfølgende oprensning af pattedyrs celleoverfladeproteiner med udelukkelse af intracellulære proteiner.
Sættet mærker effektivt proteiner, der har tilgængelige lysinrester og tilstrækkelig ekstracellulær eksponering. Isoleringsproceduren bruger et celleuigennemtrængeligt, spaltbart biotinyleringsreagens (Sulfo-NHS-SS-Biotin) til at mærke eksponerede primære aminer af proteiner på overfladen af intakte adhærente eller suspensionsceller. Behandlede celler høstes derefter og lyseres, og de mærkede overfladeproteiner affinitetsoprenses vha. Thermo Scientific NeutrAvidin Agaroseharpiks. De isolerede celleoverfladeproteiner indeholder et lille, ikke-reaktivt mærke af de oprindeligt mærkede primære aminer, men er ikke længere biotinyleret (biotin forbliver bundet til harpiksen). Sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til otte eksperimenter, der hver involverer fire T75-kolber med sammenflydende celler.
Højdepunkter:
  • Isolerer celleoverfladeproteiner– reducerer kompleksiteten af det samlede cellulære protein
  • Genvinder effektivt mærkede proteiner– spaltelig biotin muliggør næsten 100 % genvinding af isolerede celleoverfladeproteiner
  • Bekvemmelighed– alle reagenser leveres i ét sæt sammen med komplette instruktioner til mærkning, cellelyse og oprensning af celleoverflademembranproteiner
  • Western blotting-applikationer– proteiner udvundet i SDS-PAGE-buffer påføres direkte på polyacrylamidgeler
  • Robust system– protokol designet til forskellige cellelinjer, herunder NIH 3T3, HeLa, C6 og A431
Inkluderer:
Biotinyleringsreagens, cellelysereagens, agaroseaffinitetsharpiks, forskellige buffere og mikrocentrifugesøjler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Proteinisoleringssæt
Indhold og opbevaring Opbevar kit ved modtagelse ved 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Form Væske, Pulver
Produktlinje Pierce
Buffer Lyseringsbuffer
Reagenstype Cellelysebuffer, detergentopløsning, subcellulær fraktionering
Tilstrækkelig til 8 reaktioner
Mængde 8 reaktionssæt
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CELL SURFACE PROT ISOLATION KIT
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride