Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Celleoverfladebiotinylerings- og isoleringssæt
Artikelnummer. 16462085 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
8 prøver
Artikelnummer. Mængde
16462085 8 prøver
1 options
Artikelnummer. 16462085 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A44390
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific Pierce Cell Surface Protein Biotinylation and Isolation Kit muliggør selektiv biotinylering, solubilisering og berigelse af plasmamembranproteiner.
Funktionerne i Cell Surface Protein Biotinylation and Isolation Kit inkluderer:
• Forbedret ydeevne —kit og protokol er blevet re-designet for at forbedre berigelse og ekstraktion af biotinylerede plasmamembranproteiner og samtidig minimere intracellulær proteinkontamination
•Optimeret —protokol er blevet opdateret for at reducere behandlingstiden og antallet af trin, og reagensformuleringer er optimeret til forbedret ydeevne
•Kompatible —reagenser er blevet verificeret med suspension og adhærente cellelinjer, med yderligere instruktioner til MS-prøveforberedelse
•Validerede applikationsreagenser —og procedurer er kompatible med western blotting og
MS applikationer. Dette brugervenlige kit indeholder alle de nødvendige komponenter og procedurer til optimal mærkning og efterfølgende isolering af celleoverfladeproteiner. Buffere leveres præ-formulerede for at give ensartede resultater. Pattedyrsceller mærkes først med EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin, et thiol-spaltbart aminreaktivt biotinyleringsreagens. Celler lyseres efterfølgende, og de mærkede proteiner fanges med NeutrAvidin Agarose. Dithiothreitol (DTT) bruges i elueringen for at reducere disulfidbindingerne i biotinmærket, hvilket resulterer i frigivelsen af de bundne proteiner uden biotinmærket. Dette sæt indeholder tilstrækkelige reagenser til otte eksperimenter, bestående af to 85-95% sammenflydende 15 cm skåle eller fire 75 cm 2 kolber.
Celleoverfladeproteiner repræsenterer en vigtig undergruppe af cellulære proteiner og spiller store roller i signaltransduktion, celleadhæsion og iontransport. Disse proteiner er udfordrende at effektivt ekstrahere og isolere på grund af deres flere membranspændende domæner. Ofte resulterer de barske detergenter og betingelser, der er nødvendige for effektiv ekstraktion, i denaturering og kontaminering af plasmamembranproteiner efter isolering. Som et alternativ anvender dette kit et membranuigennemtrængeligt, aminreaktivt, sulfo-NHS-SS-biotin til effektivt at mærke celleoverfladeproteiner med tilgængelige lysiner. Lysis-, indfangnings-, vask- og elueringsbetingelserne er blevet optimeret til effektiv berigelse og isolering, mens kontaminering af intracellulære proteiner minimeres.
Protokollen er blevet optimeret til brug med forskellige pattedyrcellelinjer, herunder adhærente og suspensionsceller, og er nyttig til differentiel ekspressionsanalyse mellem behandlede og ikke-behandlede celler eller mellem en eller flere cellelinjer. Selektivitet og effektivitet af celleoverfladeproteinisoleringen er blevet verificeret ved western blotting og LC-MS-analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin, 8 x 6 mg hætteglas, opbevares ved °2 C til °8
•C Lysis Buffer, 10 mL, opbevares °ved 2 C °til 8
• NeutrAvidin C Agarose, opbevares °ved 2 C °til 8
•C vaskebuffer, 35 mL, opbevares ved °2 C til °8 C
•elueringsbuffer, 5 mL, opbevares ved 2 °C til 8 °C
•Column Accessory Pk., 16 centrifugeringssøjler, 16 hætter, 16 bundpropper og 16 opsamlingsrør, opbevares ved stuetemperatur Dithiothreitol
(•DTT), No-Weigh Format, 1 x 7,7 mg mikrorør, opbevares ved 2 °C til 8 °C Phosphate
• BupH Buffered Saline Pk., 2 Pk., opbevares (ved stuetemperatur
• BupH Tris Bufret Saltvand Pk., 2 Pk., RT)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Pierce
Mængde 8 prøver
Produkttype Isoleringssæt