Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ CDI-aktiveret agaroseharpiks
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce CDI-aktiveret agarose er en porøs, perleformet kromatografibærer, der aktiveres med carbonyldiimidazolgrupper til kovalent immobilisering af aminholdige affinitetsligander.
Højdepunkter:
Pålidelig koblingskemi– immobilisering sker gennem reaktion af N-nukleofiler med 1,1'-carbonyldiimidazolgrupper i harpiksen for at danne stabile, uladede N-alkylcarbamatbindinger
Nem at bruge– ingen sekundære reagenser nødvendige; vask blot ækvilibrer harpiks i alkalisk koblingsbuffer og tilsæt ligand; reaktion forløber spontant
Stabil aktivering– halveringstid af hydrolyse er meget længere end hydroxysuccinimidesteraktiveringer, hvilket gør immobiliseringsreaktioner lettere at fremstille og kontrollere; forenkler filtrering og vask før tilsætning af en ligand eller protein
Veldefineret koblingstilstand– reaktionen er mest effektiv med primære aminer ved pH 9 til 11
Egenskaber for CDI-aktiveret agarose:
- Harpiks: tværbundet 6% perleformet agarose
- Aktivering: mindst μ50 mol 1,1'-carbonyldiimidazol (CDI milliliter harpiks
- Format: leveres som stabiliseret, 50% opslæmning i acetone
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C. |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 10 mL |
| Mål | Primær amin |
| Type | Resin |
| Stationær fase | Carbonyl diimidazol |
| Format | Flaske |
| Kolonnetype | Affinitet, agarose-resin |