Få mere at vide
Thermo Scientific™ CT(PEG)12 Carboxy-PEG-thiolforbindelse
Artikelnummer. 11358251 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. 11358251
Brand: Thermo Scientific™ 26133
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CT(PEG)n: carboxylsyre og sulfhydrylforbindelse med en 12-enheder polyethylenglycol (PEG) spacer; carboxylat og pegylat kvanteprikker, guldoverflader, sølv.
Thermo Scientific™ Pierce CT(PEG)12, eller carboxy-PEG12-thiol, er en carboxyl- og sulfhydryltermineret forbindelse, der indeholder en 12-enheds polyethylenglycol (PEG) spacer og bruges til at modificere overflader såsom kvanteprikker, monolag og magnetiske partikler.
CT(PEG)12 er monodentat thioltermineret og carboxylsyrepegyleringsreagens. PEG-forbindelsen har en defineret molekylvægt og afstandslængde og er anvendelig til at modificere overflader såsom kvanteprikker, selvsamlede monolag og magnetiske partikler. Funktionalisering af faste overflader med dette polyethylenglycol-reagens giver carboxylat“ håndtag“ til proteinimmobilisering via EDC-tværbinding og reducerer signifikant uspecifik proteinbinding og giver.
Højdepunkter:
  • Metalbinding– terminal monodentate thiol reagerer spontant med guldoverflader gennem dativbinding
  • Carboxylat– terminal carboxylsyregruppe tillader konjugation til aminholdige affinitetsligander ved anvendelse af carbodiimid (EDC) og Sulfo-NHS tværbindingskemi
  • Polyethylenglycol– PEG-grupper er fleksible, ikke-immunogene, hydrofile og reducerer signifikant uspecifik binding af overflader til proteinmetoder
  • Afstandsarm– 12-enheder PEG spacer er næsten 48 ångstrøm lang, hvilket minimerer sterisk hindring for proteinimmobilisering og bindingsassays
Specifikationer:
  • Alternativt navn: Carboxy-PEG12-Thiol
  • Kemisk navn: 1-mercapto-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodecaoxanonatriacontan-39-oic acid
  • Kemisk formel: C27H54O14S
  • Molekylvægt: 634,77
  • Afstandsarm: 47,8 Ångstrøm
  • Form: farveløs til bleggul væske
  • Opløselighed: opløses i DMSO eller DMF til brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C beskyttet mod fugt. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Etikettype Konjugerende grupper, polyethylenglycol (PEG)
Reaktiv del Carboxylsyre, Thiol
Afstandsstykke 12 ethylenglycol enheder
Form Fast stof
Mængde 100 mg
Opløselighed DMF eller DMSO
Produkttype Thiolforbindelse