Beskrivelse
C18 spintips til peptidafsaltning og oprydning
Pierce™ C18 spin-tips er designet til hurtig, reproducerbar peptidafsaltning, oprensning og koncentration før massespektrometrianalyse. Ved at udnytte omvendt fase C18-kemi hjælper disse spidser med at muliggøre effektiv peptidbinding og -genopretning, samtidig med at salte, detergenter og andre forurenende stoffer, der kan forstyrre efterfølgende anvendelser, fjernes.
Brugt i kombination med Pierce spintip-adaptere (katalognr. A40011776) og lavproteinbindende mikrocentrifugerør (katalog nr. 90410) understøtter C18-spin-tippe en simpel centrifugeringsbaseret arbejdsgang, der leverer ensartede og pålidelige resultater på tværs af et bredt udvalg af prøveinput.
Funktioner ved C18 spin-tips
- Pålidelig, – dokumenteret omvendt-fase C18-kemi
- Effektivt – fjerner effektivt forstyrrende forurenende stoffer for at forbedre spektral kvalitet
- Strømlinet – simpel arbejdsgang ved brug af tipadapter og centrifugeringstrin
Applikationer
- Peptidafsaltning før LC-MS-analyse
- Oprydning efter proteinfordøjelsesarbejdsgange
- Fjernelse af salte, buffere og forurenende stoffer
- Peptidkoncentration og prøveforberedelse
Sådan bruger du
C18 spin-tips bruger en bind –wash –elute-arbejdsgang, der udføres ved centrifugering. Spidserne placeres i en tipadapter, der sidder i et mikrocentrifugerør for hvert trin. Aktiver blot og udlign dig, før du tilsætter din syrede prøve. For at forbedre peptidbindingen gentages prøveindlæsningstrinnet én gang. Til sidst vask 2-3 gange og eluer i et frisk rør med en acetonitrilopløsning. Se Tabel 1 i figurerne for anbefalede buffere, volumen og spinhastigheder for hver tipstørrelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 10 μl |
| Oversigt | Pierce C-18 Tips, 10μ L seng |
| Til brug med (udstyr) | Mikrocentrifuge, massespektrometer |
| Produkttype | Pipettespids |
| Produktlinje | Pierce |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Udgangsmateriale | Peptider, Proteasefordøjet protein |
| Endelig produkttype | Peptider |
| Detektionsmetode | Massespektrometri |
| Format | Tip |
| Vis mere |