Få mere at vide
Thermo Scientific™ BS3-d4 (bis(sulfosuccinimidyl) 2,2,7,7-suberat-d4)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce BS3-d0/d4-reagenser danner et matchet sæt af tunge (deutererede) og lette massevarianter af den populære BS3 amin-reaktive tværbinder, der letter identifikation af tværbundne peptider ved massespektrometri.
En ny strategi til at studere proteinstruktur og funktion er hurtigt ved at dukke op, som integrerer den beviste nytte af tværbinding med kraften i massespektrometri (MS) for at give indsigt i protein tertiær struktur og proteinkompleksdannelse. De her introducerede reagenser vil generere MS-mønstre, hvor de resulterende tværbundne peptider vil adskille sig med 4 masseenheder efter enzymatisk fordøjelse af det tværbundne protein eller proteinkompleks.
Højdepunkter:
- Velkarakteriseret, deuterium-mærket tværbinder med høj renhed og dens hydrogenholdige analog
- Instruktioner redigeret af en ekspert inden for tværbinding/MS-strategifeltet
- Suberat- og glutaratbaseret reagenspar - giver en“ molekylær lineal” mulighed for at studere inter- og intramolekylære afstande for at få strukturel information, som ikke er mulig med kun ét reagens
- Effektiv og bekvem - kræver kun mikrogram mængder protein; et glimrende alternativ til NMR- eller røntgenkrystallografibaserede metoder, der kræver store mængder protein, specielle opløsningsmidler eller krystaldannelse
- Reaktive grupper: Sulfo-NHS ester (homobifunktionel)
- Reaktiv overfor: aminogrupper
Bemærk:
Referencer, der illustrerer anvendelser af tunge/lette tværbindingsreagenser og massespektrometri Sinz, A. (2003). Kemisk tværbinding og massespektrometri til kortlægning af tredimensionelle strukturer af proteiner og proteinkomplekser.J. Massespektrum.38, 1225-1237. Dihazi, GH og Sinz, A. (2003). Kortlægning af lavopløsnings tredimensionel proteinstruktur ved hjælp af kemisk tværbinding og Fourier-transformation ion-cyclotron resonans massespektrometri. Hurtig Kommunikation. Massespektrum.17, 2005-2014. Kalkhof, S. et al. (2005).
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk reaktivitet | Amin-amin |
| Spaltbar | Nej |
| Oversigt | BS3-d4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 576.45 |
| PEGyleret | Nej |
| Afstandsarmslængde | 11,4 Å |
| Indhold og opbevaring | Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 til 8 °C. |
| Cellepermeabilitet | Nej |
| Forsendelsestilstand | Omgivende |
| Produktlinje | Pierce |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- BS3-d4 (bis(sulfosuccinimidyl) 2,2,7,7-suberate-d4)
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: bis(sulfosuccinimidyl) 2,2,7,7-suberate-d4
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.