Få mere at vide
Thermo Scientific™ BS3-d0 (bis(sulfosuccinimidyl) suberat-d0)
Artikelnummer. 10066323 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. 10066323
Brand: Thermo Scientific™ 21590
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tværbind aminer til aminer under anvendelse af disse tunge (deutererede) og lette matchede par af en 11,4A, NHS-ester tværbinder til massespektrometrianalyse af proteininteraktioner.
Thermo Scientific™ Pierce BS3-d0/d4-reagenser danner et matchet sæt af tunge (deutererede) og lette massevarianter af den populære BS3 amin-reaktive tværbinder, der letter identifikation af tværbundne peptider ved massespektrometri.
En ny strategi til at studere proteinstruktur og funktion er hurtigt ved at dukke op, som integrerer den beviste nytte af tværbinding med kraften i massespektrometri (MS) for at give indsigt i protein tertiær struktur og proteinkompleksdannelse. De her introducerede reagenser vil generere MS-mønstre, hvor de resulterende tværbundne peptider vil adskille sig med 4 masseenheder efter enzymatisk fordøjelse af det tværbundne protein eller proteinkompleks.
Højdepunkter:
  • Velkarakteriseret, deuterium-mærket tværbinder med høj renhed og dens hydrogenholdige analog
  • Instruktioner redigeret af en ekspert inden for tværbinding/MS-strategifeltet
  • Suberat- og glutaratbaseret reagenspar - giver en“ molekylær lineal” mulighed for at studere inter- og intramolekylære afstande for at få strukturel information, som ikke er mulig med kun ét reagens
  • Effektiv og bekvem - kræver kun mikrogram mængder protein; et glimrende alternativ til NMR- eller røntgenkrystallografibaserede metoder, der kræver store mængder protein, specielle opløsningsmidler eller krystaldannelse
  • Reaktive grupper: Sulfo-NHS ester (homobifunktionel)
  • Reaktiv overfor: aminogrupper
Bemærk:
Referencer, der illustrerer anvendelser af tunge/lette tværbindingsreagenser og massespektrometri Sinz, A. (2003). Kemisk tværbinding og massespektrometri til kortlægning af tredimensionelle strukturer af proteiner og proteinkomplekser.J. Massespektrum.38, 1225-1237. Dihazi, GH og Sinz, A. (2003). Kortlægning af lavopløsnings tredimensionel proteinstruktur ved hjælp af kemisk tværbinding og Fourier-transformation ion-cyclotron resonans massespektrometri. Hurtig Kommunikation. Massespektrum.17, 2005-2014. Kalkhof, S. et al. (2005).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Spaltbar Nej
Oversigt BS3-d0
Molekylvægt (g/mol) 572.43
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 11,4 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 til 8 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homobifunktionel
Reaktiv del Sulfo-NHS-ester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Pulver
Mængde 10 mg
Opløselighed Vand
Format 96-brønds
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BS3-d0 (bis(sulfosuccinimidyl) suberate-d0)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: BS3