Få mere at vide
Thermo Scientific™ BS2G-d0 (bis(sulfosuccinimidyl) glutarat-d0)
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce BS2G-d0/d4-reagenser danner et matchet sæt af tunge (deutererede) og lette massevarianter af en kort, aminreaktiv tværbinder, der letter identifikation af tværbundne peptider ved massespektrometri.
Højdepunkter:
- Velkarakteriseret, deuterium-mærket tværbinder med høj renhed og dens hydrogenholdige analog
- Instruktioner redigeret af en ekspert inden for tværbinding/MS-strategifeltet
- Suberat- og glutaratbaseret reagenspar - giver en“ molekylær lineal” mulighed for at studere inter- og intramolekylære afstande for at få strukturel information, som ikke er mulig med kun ét reagens
- Effektiv og bekvem - kræver kun mikrogram mængder protein; et glimrende alternativ til NMR- eller røntgenkrystallografibaserede metoder, der kræver store mængder protein, specielle opløsningsmidler eller krystaldannelse
- Reaktive grupper: Sulfo-NHS ester (homobifunktionel)
- Reaktiv overfor: aminogrupper
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Amin-amin |
| Spaltbar | Nej |
| Oversigt | BS2G-d0 |
| Molekylvægt (g/mol) | 530.35 |
| PEGyleret | Nej |
| Afstandsarmslængde | 7,7 Å |
| Indhold og opbevaring | Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 til 8 °C. |
| Cellepermeabilitet | Nej |
| Forsendelsestilstand | Omgivende |
| Produktlinje | Pierce |
| Vis mere |