Få mere at vide
Thermo Scientific™ BS(PEG)5 (PEGyleret bis(sulfosuccinimidyl)suberat)
Artikelnummer. 15930463 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
10 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15930463 10 x 1 mg Pakke med 10
11821245 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15930463 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A35396
 Begrænset vare
På lager
Tværbind aminer til aminer med disse lange (21,7A og 35,8A) tværbindere sammensat af NHS-estergrupper og 5-enheder eller 9-enheder PEG spacer-arme, der øger proteinopløseligheden.
Thermo Scientific™ Pierce BS(PEG)n-tværbindere omfatter BS(PEG)5 og BS(PEG)9, som er bis-succinimidester-aktiverede PEG-forbindelser til tværbinding mellem primære aminer i proteiner og andre molekyler.
BS(PEG)5 er en bis-succinimidester-aktiveret PEG-forbindelse, der anvendes til tværbinding mellem primære aminer (— NH2) i proteiner og andre molekyler. N- hydroxysuccinimidester (NHS) grupperne i hver ende af PEG5 spaceren reagerer specifikt og effektivt med lysin og N-terminale aminogrupper ved pH 7-9 for at danne stabile amidbindinger.
Thermo Scientific No-Weigh produkter er specialreagenser, der leveres i et præ-aliquoteret format. Den forvejede emballage forhindrer tab af reagensreaktivitet og kontaminering over tid ved at eliminere den gentagne åbning og lukning af hætteglasset. Formatet muliggør brug af et frisk hætteglas med reagens hver gang, hvilket eliminerer besværet med at veje små mængder reagenser og reducerer bekymringer over reagensstabilitet.
Funktioner af BS(PEG)5:
  • Reaktive grupper: NHS-ester (begge ender)
  • Reaktiv overfor: aminogrupper (primære aminer)
  • NHS-estere reagerer med —NH2-grupper ved pH 7-9 og danner stabile amidbindinger
  • Vandopløselig; sammenligne med ikke-pegyleret BS3 (også opløseligt) (kat. nr. 21580) og DSS (vanduopløseligt) (kat. nr. 21655)
  • Membran-uigennemtrængelig, giver mulighed for celleoverflademærkning
  • Irreversibel tværbinding af proteiner eller peptider med fleksible PEG spacer-arme
  • Polyethylenglycol-afstandsarme hjælper med at opretholde konjugatopløselighed
  • Ren forbindelse med defineret struktur og molekylvægt, der sikrer reproducerbare protein-modifikationseffekter
  • PEG spacer giver unikke fordele, herunder øget stabilitet, reduceret tendens til aggregering og reduceret immunogenicitet
  • Ideel til små molekyler eller peptidkonjugationer
Alternative navne for BS(PEG)n:
  • Bis-NHS-dPEG
  • NHS-PEG-NHS
  • BS(PEO)5
  • Bis(NHS)PEO5
  • BS-PEO9
  • dPEG NHS ester
  • Bis-succinimidester PEG 400
Produktreferencer
  • Crosslinker Application Guide -- søg efter nyere litteraturreferencer for dette produkt
  • Bioconjugate Techniques, Academic Press (Kat. nr. 20036)
Relaterede produkter
  • BS(PEG)9 (PEGyleret bis(sulfosuccinimidyl)suberat) (kat. nr. 21582)
  • BS3 (bis(sulfosuccinimidyl)suberat) (kat. nr. 21580)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Spaltbar Nej
Oversigt BS(PEG)5
Molekylvægt (g/mol) 532.5
PEGyleret Ja
Afstandsarmslængde 21,7 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje Nej-vej, Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homobifunktionel
Reaktiv del NHS Ester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Pulver
Mængde 10 x 1 mg
Opløselighed Vand
Format Standard, engangsbrug
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder