Få mere at vide
Thermo Scientific™ BS(PEG)9
Artikelnummer. 10647514 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10647514 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 10647514 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21582
 Begrænset vare
På lager
Tværbind aminer til aminer med disse lange (21,7A og 35,8A) tværbindere sammensat af NHS-estergrupper og 5-enheder eller 9-enheder PEG spacer-arme, der øger proteinopløseligheden.
Thermo Scientific™ Pierce BS(PEG)n-tværbindere omfatter BS(PEG)5 og BS(PEG)9, som er bis-succinimidester-aktiverede PEG-forbindelser til tværbinding mellem primære aminer i proteiner og andre molekyler.
BS(PEG)9 er en bis-succinimidester-aktiveret PEG-forbindelse, der anvendes til tværbinding mellem primære aminer (– NH2) i proteiner og andre molekyler. N- hydroxysuccinimidester (NHS) grupperne i hver ende af PEG9 spaceren reagerer specifikt og effektivt med lysin og N-terminale aminogrupper ved pH 7-9 for at danne stabile amidbindinger.
Funktioner af BS(PEG)9:
  • Reaktive grupper: NHS-ester (begge ender)
  • Reaktiv overfor: aminogrupper (primære aminer)
  • NHS estere reagerer med– NH2-grupper ved pH 7-9, der danner stabile amidbindinger
  • Vandopløselig; sammenligne med ikke-pegyleret BS3 (også opløseligt) (kat. nr. 21580) og DSS (vanduopløseligt) (kat. nr. 21655)
  • Membran-uigennemtrængelig, giver mulighed for celleoverflademærkning
  • Irreversibel tværbinding af proteiner eller peptider med fleksible PEG spacer-arme
  • Polyethylenglycol-afstandsarme hjælper med at opretholde konjugatopløselighed
  • Ren forbindelse med defineret struktur og molekylvægt, der sikrer reproducerbare protein-modifikationseffekter
  • PEG spacer giver unikke fordele, herunder øget stabilitet, reduceret tendens til aggregering og reduceret immunogenicitet
  • Ideel til små molekyler eller peptidkonjugationer
Alternative navne for BS(PEG)n:
  • Bis-NHS-dPEG
  • NHS-PEG-NHS
  • BS(PEO)5
  • Bis(NHS)PEO5
  • BS-PEO9
  • dPEG NHS ester
  • Bis-succinimidester PEG 400
Produktreferencer
  • Crosslinker Application Guide -- søg efter nyere litteraturreferencer for dette produkt
  • Bioconjugate Techniques, Academic Press (Kat. nr. 20036)
Relaterede produkter
  • BS(PEG)5 (PEGyleret bis(sulfosuccinimidyl)suberat) (kat. nr. 21581)
  • BS3 (bis(sulfosuccinimidyl)suberat) (kat. nr. 21580)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Spaltbar Nej
Oversigt BS(PEG)9
Molekylvægt (g/mol) 708.71
PEGyleret Ja
Afstandsarmslængde 35,8 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homobifunktionel
Reaktiv del NHS Ester
Afstandsstykke Lang (>30 Å)
Form Væske
Mængde 100 mg
Opløselighed Vand
Format 96-brønds
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder