Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Bradford Plus Protein Assay Kits
Artikelnummer. 10741945 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Koncentration:
BSA: 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5 og 2 mg/ml
BSA: 2 mg/ml
Pakningsstørrelse:
960ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Koncentration Pakningsstørrelse
10741945 BSA: 2 mg/ml 960ml
18011663 BSA: 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5 og 2 mg/ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10741945 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23236
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Pierce Bradford Plus Protein Assay Kit er et klar til brug, reduktionsmiddel-kompatibelt, forbedret Bradford assay reagens, der bruges til hurtigt at måle den samlede proteinkoncentration sammenlignet med en proteinstandard.
Pierce Bradford Plus Protein Assay Kit er et klar til brug, reduktionsmiddel-kompatibelt, forbedret Bradford assay reagens, der bruges til hurtigt at måle den samlede proteinkoncentration sammenlignet med en proteinstandard. Det giver øget linearitet og halvdelen af protein-til-protein-variabiliteten af andre kommercielle Bradford-assayformuleringer.
Kits fås med eller uden Pierce Dilution-Free BSA Protein Standards, som er et sæt af syv forfortyndede BSA-standarder, pakket i en flerkanals pipettevenlig tubestrip. Rørstrimlen inkluderer et enkelt tomt rør, der gør det muligt for brugere at tilføje deres egen prøvebuffer med henblik på blank subtraktion.
Pierce Bradford Plus Protein Assay Kit er et klar til brug, reduktionsmiddel-kompatibelt, forbedret Bradford assay reagens, der bruges til hurtigt at måle den samlede proteinkoncentration sammenlignet med en proteinstandard. Det giver øget linearitet og halvdelen af protein-til-protein-variabiliteten af andre kommercielle Bradford-assayformuleringer.
Sættets muligheder inkluderer Pierce Dilution-Free BSA Protein Standards, som er et sæt af syv forfortyndede BSA-standarder, pakket i en flerkanals pipettevenlig tubestrip. Rørstrimlen inkluderer et enkelt tomt rør, der gør det muligt for brugere at tilføje deres egen prøvebuffer med henblik på blank subtraktion.
Funktionerne i Pierce Bradford Plus Protein Assay Kit inkluderer:
  • Kolorimetrisk —måling med et standard spektrofotometer eller pladelæser ved 595 nm
  • Enkelt at bruge —enkelt reagens; der kræves ingen arbejdsreagensforberedelse
  • Hurtig —næsten øjeblikkelig farveudvikling; tilføje, blande og læse resultater
  • Bredt analyseområde —detekterer proteinkoncentrationer i området 1 til 1500μ g/ml
  • Lineær —forbedret linearitet og responsens ensartethed sammenlignet med traditionelle Bradford-formuleringer
  • Fleksible —mikroplade- og kuvetteprotokoller leveres og kan tilpasses flere målarbejdsområder
  • Valgmuligheder for –seriefortyndingsfrit —udvalg inkluderer Dilution-Free BSA-proteinstandarder, der eliminerer behovet for at udføre serielle fortyndinger, når der genereres en standardkurve
Assayet udføres ved stuetemperatur. Tilsæt blot prøven til reagensglasset eller brønden, og den resulterende blå farve måles ved 595 nm efter en kort inkubation ved stuetemperatur. Proteinassayet er kompatibelt med de fleste salte, opløsningsmidler, buffere, thioler, reducerende stoffer og metalchelaterende midler, som findes i proteinprøver. Analysen kan udføres i enten reagensglas eller mikropladeformat.
Hvordan Bradford Plus Assay detekterer protein
Brug af Coomassie G-250 farvestof i et kolorimetrisk reagens til påvisning og kvantificering af totalt protein blev først beskrevet af Dr. Marion Bradford i 1976. I det sure miljø af reagenset binder protein sig til Coomassie farvestof. Dette resulterer i et spektralskifte fra den rødlige/brune form af farvestoffet (absorbansmaksimum ved 465 nm) til den blå form af farvestoffet (absorbansmaksimum ved 610 nm). Forskellen mellem de to former for farvestoffet er størst ved 595 nm, så det er den optimale bølgelængde til at måle den blå farve fra Coomassie farvestof-protein kompleks. Hvis det ønskes, kan den blå farve måles ved enhver bølgelængde mellem 575 nm og 615 nm. Ved de to yderpunkter (575 nm og 615 nm) er der et tab på omkring 10 % i den målte mængde farve (absorbans) sammenlignet med den opnåede ved 595 nm.
Udvikling af farve i Coomassie farvestofbaserede (Bradford) proteinassays er blevet forbundet med tilstedeværelsen af visse basiske aminosyrer (primært arginin, lysin og histidin) i proteinet. Van der Waals-kræfter og hydrofobe interaktioner deltager også i bindingen af farvestoffet med protein. Antallet af Coomassie farvestofligander bundet til hvert proteinmolekyle er omtrent proportional med antallet af positive ladninger fundet på proteinet. Frie aminosyrer, peptider og lavmolekylære proteiner producerer ikke farve med Coomassie farvestofreagenser. Generelt skal massen af et peptid eller protein være mindst 3000 Dalton for at blive analyseret med dette reagens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration BSA: 2 mg/ml
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 630 røranalyser eller 3160 mikropladeanalyser
• Pierce Bradford Plus Assay Reagens, 950 ml
• Albumin Standard ampuller, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
Opbevar Bradford Plus Assay Reagens ved 4 °C. Opbevar uåbnede Albumin Standard ampuller ved stuetemperatur.
Assay Bradford Assay
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifik
Tilstrækkelig til 630 røranalyser eller 3160 mikropladeanalyser
Til brug med (applikation) Opløsningsbaseret detektion, absorption
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, mikropladelæser
Sættets indhold 10 x 1 mL glasampuller
Mængde 950 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COOMASSIE PLUS PROTEIN ASSAY KIT
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P305-VED KONTAKT MED ØJNENE:.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, Methyl alcohol
Må kun benyttes til forskning.