Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Bovint serumalbumin standard ampuller, 2 mg/ml
Artikelnummer. 11811345 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11811345 10 x 1 mL Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11811345 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23209
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kalibrerede BSA-opløsninger af høj kvalitet (2 mg/ml) til seriefortynding for at skabe standardkurver for proteinanalyse til nøjagtig måling af proteinkoncentration.
Thermo Scientific™ Pierce BSA Protein Assay Standards er referenceprøver af høj kvalitet til generering af nøjagtige standardkurver og kalibreringskontroller i totalproteinassays.
Disse bovint serumalbumin (BSA) opløsninger er proteinkoncentrationsreferencestandarder til brug i BCA Bradford og andre proteinassay-protokoller. BSA er det universelt accepterede referenceprotein til total proteinkvantificering. Albuminstandarden er præcist formuleret ved 2 mg/ml i en ultraren 0,9% natriumchloridopløsning (saltvand). Koncentrationen af stamopløsningen er kalibreret ved direkte sammenligning med renset BSA (fraktion V) fra National Institute of Standards and Technology (NIST™ ). Produktet fås i tre praktiske pakkeformater: 1 ml glasampuller, 50 ml polypropylenflasker og komplette sæt indeholdende syv brugsklare fortyndinger.
Højdepunkter:
•Universel– anerkendt som industristandarden for proteinkvantificering i kolorimetriske proteinassays
•Ren og stabil– leveres i ultraren 0,9% saltvandsopløsning med 0,05% natriumazid; stuetemperatur stabil
•Nøjagtig og konsekvent– præcist formuleret ved 2,00 +/-0,03 mg/ml sammenlignet med en NIST reference
•Bekvem– vælg 1 ml ampuller, en 50 ml flaske eller et komplet sæt indeholdende syv brugsklare
fortyndinger Inkluderer:
2 mg/ml BSA-opløsning (kat. nr. 23209, 23210) eller 7-opløsningssæt af forskellige koncentrationer (kat. nr. 23208)
Anbefalet til:
Proteinassay kvantificeringsstandard; Proteingenvindingskontrol til afsaltning og andre kolonneprocedurer; Generel kalibrering af spektrofotometer UV-lampe (A280)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Oversigt Pierce Bovine Serum Albumin Standard Ampuller, 2mg/ml
Assay Proteinstandarder
Produktlinje Pierce
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifik
Til brug med (applikation) Intern standard
Mængde 10 x 1 mL