Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Bovint serumalbumin standard forfortyndet sæt
Artikelnummer. 10531674 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
7 x 3.5 mL
Pakningsstørrelse:
24.5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10531674 7 x 3.5 mL 24.5ml
1 options
Artikelnummer. 10531674 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23208
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kalibrerede BSA-opløsninger af høj kvalitet (2mg/ml) til seriefortynding for at skabe standardkurver for proteinanalyse til nøjagtig måling af proteinkoncentration.
Thermo Scientific™ Pierce BSA Protein Assay Standards er referenceprøver af høj kvalitet til generering af nøjagtige standardkurver og kalibreringskontroller i totalproteinassays.
Disse bovint serumalbumin (BSA) opløsninger er proteinkoncentrationsreferencestandarder til brug i BCA Bradford og andre proteinassay-protokoller. BSA er det universelt accepterede referenceprotein til total proteinkvantificering. Albuminstandarden er præcist formuleret ved 2 mg/ml i en ultraren 0,9% natriumchloridopløsning (saltvand). Koncentrationen af stamopløsningen er kalibreret ved direkte sammenligning med renset BSA (fraktion V) fra National Institute of Standards and Technology (NIST™ ). Produktet fås i tre praktiske pakkeformater: 1 ml glasampuller, 50 ml polypropylenflasker og komplette sæt indeholdende syv brugsklare fortyndinger.
Højdepunkter:
  • Universel– anerkendt som industristandarden for proteinkvantificering i kolorimetriske proteinassays
  • Ren og stabil– leveres i ultraren 0,9% saltvandsopløsning med 0,05% natriumazid; stuetemperatur stabil
  • Nøjagtig og konsekvent– præcist formuleret ved 2,00 +/-0,03 mg/ml sammenlignet med en NIST reference
  • Bekvem– vælg 1 ml ampuller, en 50 ml flaske eller et komplet sæt indeholdende syv klar-til-brug fortyndinger
Inkluderer:
2mg/ml BSA-opløsning (delnr. 23209, 23210) eller 7-opløsningssæt af forskellige koncentrationer (delnr. 23208)
Anbefalet til:
Proteinassay kvantificeringsstandard; Proteingenvindingskontrol til afsaltning og andre kolonneprocedurer; Generel kalibrering af spektrofotometer UV-lampe (A280)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring BSA i 0,9% natriumchlorid med natriumazid; en hver af følgendeμ g/ml koncentrationer: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000
Opbevares ved 2 –8 °C.
Oversigt Pierce Bovine Serum Albumin Standard Pre-Diluted Set
Assay Proteinstandarder
Produktlinje Pierce
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifik
Til brug med (applikation) Intern standard
Mængde 7 x 3.5 mL