Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Bovint gammaglobulin standard forfortyndet sæt
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce BGG Protein Assay Standards er referenceprøver af høj kvalitet til generering af nøjagtige standardkurver og kalibreringskontroller i totalproteinassays.
Højdepunkter:
Antistof standard– bedste referencestandard for immunoglobulinkvantificering i kolorimetriske proteinassays
Bradford standard– bedste generelle proteinstandard i coomassie-baserede (Bradford) proteinassays
Ren og stabil– leveres i ultraren 0,9% saltvandsopløsning med 0,05% natriumazid; stuetemperatur stabil
Nøjagtig og konsekvent– præcist formuleret til 2,00 +/- 0,03 mg/ml, hvilket sikrer fremragende parti-til-lot-konsistens
Bekvem– vælg en pakke med 1 ml ampuller eller et komplet sæt indeholdende syv brugsklare fortyndinger
Inkluderer:
2mg/mL BGG-opløsning (delnr. 23212) eller 7-opløsningssæt af forskellige koncentrationer (delnr. 23213)
Anbefalet til:
Proteinassay immunoglobulin kvantificeringsstandard; Antistofgenvindingskontrol til afsaltning og andre kolonneprocedurer; Indlæsningskontrol til SDS-PAGE; Generel kalibrering af spektrofotometer UV-lampe (A280)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | BGG i 0,9% natriumchlorid med natriumazid; en hver af følgendeμ g/ml koncentrationer: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 Opbevares ved 2 –8 °C. |
| Oversigt | Pierce Bovine Gamma Globulin standard forfortyndet sæt |
| Assay | Proteinstandarder |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttype | Proteinkvantificeringsassay |
| Specificitet | Ikke målspecifik |
| Til brug med (applikation) | Intern standard |
| Mængde | 7 x 3.5 mL |