Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Boronsyreharpiks
Artikelnummer. 11836744 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11836744 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 11836744 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20244
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Selektivt binde og fjerne eller rense ribonukleotider og små oligonukleotid-RNA'er ved hjælp af polyacrylamidperler af immobiliseret m-aminophenyl-boronsyre.
Udfør ribonukleotid- og oligonukleotid-RNA-isolering med Thermo Scientific™ Pierce Boronsyreharpiks.
Denne immobiliserede boronsyre er en letanvendelig polyacrylamidaffinitetsstøtte til oprensning af ribonukleotider og andre forbindelser med lille molekylvægt, der indeholder cis-diolgrupper. Liganden (m-aminophenyl-boronsyre) binder til cis-diol-grupperne på sukkerdelen af nukleotider og danner et reversibelt fem-leddet ringkompleks. Efter udvaskning af ikke-bundne molekyler fra prøven, kan komplekset dissocieres og nukleotidet elueres ved at sænke pH eller ved tilsætning af sorbitol.
Højdepunkter:
  • Ligand– boronsyre
  • Støtte– perleformet polyakrylamid (1800 MW udelukkelsesgrænse)
  • Afstandsstykke– m-aminophenylgruppe
  • Indlæser– μ100 mol boronat pr. milliliter bundfældet harpiks
  • Kapacitet– mindst 99 % binding og genvinding af μ110 mol AMP pr. milliliter bundfældet harpiks
  • Format– 50 % harpiksopslæmning i 0,05 % natriumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Form Harpiksopslæmning
Produktlinje Pierce
Mængde 10 mL
Mål Ribonukleotid
Type Resin
Stationær fase Boronsyre
Format Flaske
Kolonnetype Affinity, Polyacrylamid Resin