Få mere at vide
Thermo Scientific™ BMPS (N-β -maleimidopropyl-oxysuccinimidester)
Artikelnummer. 10781375 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10781375 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 10781375 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22298
Tværbind aminer til sulfhydryler med denne meget korte amin-til-sulfhydryl-tværbinder, der består af NHS-ester- og maleimidgrupper i enderne af en alifatisk 5-atom spacer-arm.
Thermo Scientific™ Pierce BMPS er en amin-til-sulfhydryl tværbinder, der indeholder NHS-ester og maleimid reaktive grupper i modsatte ender af en kort afstandsarm (5.9)Å s).
Højdepunkter:
  • Reaktive grupper: NHS-ester og maleimid
  • Reaktiv overfor: amino- og sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Oversigt BMPS
Molekylvægt (g/mol) 266.21
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 5,9 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Ja
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Maleimid, NHS Ester
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Fast stof
Mængde 50 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format 96-brønds
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder