Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce BMOE er en kortarmet maleimidtværbinder til kovalent, irreversibel konjugation mellem sulfhydrylgrupper (f.eks. protein- eller peptidcysteiner).
Højdepunkter:
- Reaktive grupper: maleimid (homobifunktionel)
- Reaktiv overfor: sulfhydrylgrupper
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Sulfhydryl-sulfhydryl |
| Spaltbar | Nej |
| Oversigt | BMOE |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.18 |
| PEGyleret | Nej |
| Afstandsarmslængde | 8,0 Å |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. |
| Cellepermeabilitet | Ja |
| Forsendelsestilstand | Omgivende |
| Produktlinje | Pierce |
| Vis mere |