Description
Thermo Scientific™ Pierce BMH er en langarmet maleimidtværbinder til kovalent, irreversibel konjugation mellem sulfhydrylgrupper (f.eks. protein- eller peptidcysteiner).
Højdepunkter:
- Reaktive grupper: maleimid (homobifunktionel)
- Reaktiv overfor: sulfhydrylgrupper
Specifications
Specifications
| Kemisk reaktivitet | Sulfhydryl-sulfhydryl |
| Spaltbar | Nej |
| Oversigt | BMH |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.29 |
| PEGyleret | Nej |
| Afstandsarmslængde | 13,0 Å |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. |
| Cellepermeabilitet | Ja |
| Forsendelsestilstand | Omgivende |
| Produktlinje | Pierce |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- BMH (bismaleimidohexane)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,1-(Hexane-1,6-diyl)bis-1H-pyrrole-2,5-dione