Få mere at vide
Thermo Scientific™ BMB (1,4-bismaleimidobutane)
Artikelnummer. 10046663 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10046663 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 10046663 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22331
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Crosslink sulfhydryls to sulfhydryls (cysteine residues in proteins or peptides) with this mid-length crosslinker composed of maleimide groups and 9-atom (10.9A) spacer arm.
Thermo Scientific™ Pierce BMB is a mid-length, maleimide crosslinker for covalent, irreversible conjugation between sulfhydryl groups (e.g., protein or peptide cysteines).
Højdepunkter:
  • Reaktive grupper: maleimid (homobifunktionel)
  • Reaktiv overfor: sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Sulfhydryl-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Oversigt BMB
Molekylvægt (g/mol) 248.23
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 10.9 Å
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Ja
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homobifunktionel
Reaktiv del Maleimid
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Fast stof
Mængde 50 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format 96-brønds
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • BMB (1,4-bismaleimidobutane)
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-BisMaleimidobutane