Få mere at vide
Thermo Scientific™ BM(PEG)3 (1,11-bismaleimido-triethylenglycol)
Artikelnummer. 10750815 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. 10750815
Brand: Thermo Scientific™ 22337
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tværbind sulfhydryler til sulfhydryler (cysteinrester) med denne lange, pegylerede, vandopløselige tværbinder sammensat af maleimidgrupper og 3-enheds (17,8A) PEG spacerarm.
Thermo Scientific™ Pierce BM(PEG) 3 er en pegyleret tværbinder med formen maleimid-PEG-maleimid til konjugation mellem sulfhydrylgrupper (f.eks. cysteiner) via en tre-enheds polyethylenglycol (PEG) spacerarm (17.8)Å s).
Højdepunkter:
  • Lang sulfhydryl-reaktiv, homobifunktionel tværbinder
  • Vandopløselig
  • Polyethylenglycol (PEG) spacer giver øget vandopløselighed, hvilket reducerer potentialet for tværbinder-forårsaget udfældning
  • Ideel til små molekyler eller peptidkonjugationer
  • Reaktive grupper: maleimid (homobifunktionel)
  • Reaktiv overfor: sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Sulfhydryl-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Oversigt BM(PEG)3
Molekylvægt (g/mol) 352.34
PEGyleret Ja
Afstandsarmslængde 17,8 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homobifunktionel
Reaktiv del Maleimid
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Fast stof
Mængde 50 mg
Opløselighed Vand
Format 96-brønds
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BM(PEG)3 (1,11-bismaleimido-triethyleneglycol)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: BM(PEG)3