Få mere at vide
Thermo Scientific™ BM(PEG)2 (1,8-bismaleimido-diethylenglycol)
Artikelnummer. 11861295 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11861295
Brand: Thermo Scientific™ 22336
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Tværbind sulfhydryler til sulfhydryler (cysteinrester) med denne lange, pegylerede, vandopløselige tværbinder sammensat af maleimidgrupper og 2-enheds (14,7A) PEG spacerarm.
Thermo Scientific™ Pierce BM(PEG) 2 er en pegyleret tværbinder med formen maleimid-PEG-maleimid til konjugation mellem sulfhydrylgrupper (f.eks. cysteiner) via en to-enheds polyethylenglycol (PEG) spacerarm (14.7)Å s).
Højdepunkter:
  • Lang sulfhydryl-reaktiv, homobifunktionel tværbinder
  • Vandopløselig
  • Polyethylenglycol (PEG) spacer giver øget vandopløselighed, hvilket reducerer potentialet for tværbinder-forårsaget udfældning
  • Ideel til små molekyler eller peptidkonjugationer
  • Reaktive grupper: maleimid (homobifunktionel)
  • Reaktiv overfor: sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Sulfhydryl-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Oversigt BM(PEG)2
Molekylvægt (g/mol) 308.29
PEGyleret Ja
Afstandsarmslængde 14,7 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homobifunktionel
Reaktiv del Maleimid
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Fast stof
Mængde 50 mg
Opløselighed Vand
Format 96-brønds
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BM(PEG)2
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: BM(PEG)2