Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotinyleret proteininteraktion Pull-Down Kit
Artikelnummer. 10035833 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10035833 25 reaktionssæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10035833 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21115
Indfang og affinitetsrens bindingspartnere af ethvert biotin-mærket protein eller anden ligand nemt ved hjælp af disse streptavidin-agaroseperler og komplet reagenssæt.
Thermo Scientific™ Pierce Biotinyleret proteininteraktion Pull-Down Kit indeholder de nødvendige komponenter til at fange og oprense interaktorer af et biotin-mærket protein eller ligand.
Sættet gør det muligt at udføre et effektivt pull-down assay med høj proteingenvinding og reproducerbarhed. Denne protokol bruger immobiliseret streptavidin til at indfange et biotinyleret protein og et spinsøjleformat, der muliggør fuldstændig gelretention under hvert indfangnings-, vask- og elueringstrin. Når det biotinylerede lokkemadsprotein er immobiliseret, kan det modstå stringente vaske og forbliver bundet under eluering af byttedyrsprotein, hvilket resulterer i et isoleret bytteprotein uden agnproteinkontamination. Denne teknik er ideel, når der bruges native eller rekombinante proteiner, der ikke udtrykkes med et fusionsmærke. Derudover isoleres bytteprotein fra det immobiliserede lokkemadprotein under anvendelse af native bindingsbetingelser og ikke-denaturerende elueringsbetingelser. Biotinylated Protein Interaction Pull-Down Kit er designet til at lære metoden til førstegangsbrugere og for at øge brugervenlighed og bekvemmelighed for erfarne forskere.
Højdepunkter:
  • Biotin pull-down– renser proteininteraktorer for ethvert biotinyleret protein eller biotinmærket ligand
  • Komplet sæt– giver alle komponenter og detaljeret protokol til oprensning af protein:protein-interaktioner
  • Der er ikke behov for specialudstyr– bruger almindeligt laboratorieudstyr og reagenser (f.eks. mikrocentrifuge)
  • Spin kolonne effektivitet– mikrocentrifuge-spin-søjler letter mikrocentrifugespin-søjler, der letter enkel og effektiv manipulation af streptavidin-agaroseperler, herunder enkel behandling af flere prøver
Inkluderer:
Streptavidin agarose harpiks, TBS pakke, biotinblokerende buffer, vaskebuffer, elueringsbuffer, spin-søjler og opsamlingsrør
Anbefalet til:
Opdag et nyt proteininteraktionskompleks ved hjælp af et biotinyleret protein som lokkemad til at fange en formodet bindingspartner fra et cellelysat eller en anden prøve; Bekræft ekspression af et kendt proteininteraktionsmål i et cellelysat; Bestem to oprensede proteiners evne til at interagere (binde) under forskellige bufferbetingelser; Ekstraher protein:proteininteraktionsinformation fra in vitro transkription/translationslysater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: Mindst 25 pull-down-reaktioner, der hver bruger 25μ L harpiks
• Streptavidin Agarose Resin, 1,5 ml
• TBS Pakke (gør 500 ml), 1 pakning
• Biotinblokerende opløsning, 15 ml
• Vaskebuffer (pH 5,0), 100 ml
• Elueringsbuffer (pH 2,8), 50 ml
• Pierce Spin-søjler og tilbehør, 27 søjler
• Mikrocentrifugeopsamlingsrør, 200 rør Opbevares
ved 4 °C
Assay Affinitetsrensning
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifuge
Produktlinje Pierce
Mængde 25 reaktionssæt
Til brug med (applikation) Pull-Down (biotin-baseret)
Mål Ikke målspecifik
Type Pull-Down Kit
Tilstrækkelig til 25 reaktioner
Format Sæt