Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin kvantificeringssæt
Artikelnummer. 10341634 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
12 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10341634 12 prøver 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10341634 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 28005
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
HABA farvestofreagens og biotinyleret proteinstandard til praktisk kolorimetrisk bestemmelse af biotinyleringsniveauer i antistoffer og andre proteiner.
Thermo Scientific™ Pierce Biotin-kvantificeringssættet indeholder alikvoter af HABA-reagens og biotinyleret proteinstandard til praktisk kolorimetrisk bestemmelse af biotinyleringsniveauer i mærkede antistoffer og andre proteiner.
Bestem molforholdet af biotin inkorporeret i et protein ved hjælp af HABA-avidin-metoden. HABA-farvestoffet (4'-hydroxyazobenzen-2-carboxylsyre) binder til avidin for at producere et gul-orange farvet kompleks, der absorberes ved 500 nm. Frit biotin til stede i opløsning med dette avidin-HABA-kompleks vil fortrænge HABA-farvestoffet og få absorbansen til at falde. Mængden af tilstedeværende biotin kan beregnes direkte ud fra den nedsatte absorbans ved 500 nm. De Thermo Scientific EZ Biotin Quantitation Kit indeholder forudafmålte doser af Avidin-HABA-blandingen og biotinyleret peberrodsperoxidase positiv kontrol for at forenkle reagensfremstilling og minimere mængden af affald, der genereres. Det bekvemme assay kan udføres enten i en kuvette eller i en mikroplade.
Højdepunkter:
  • HABA-avidinkompleks kan anvendes over en lang række pH- og saltkoncentrationer
  • Mængden af biotin kan beregnes direkte ud fra den nedsatte absorbans ved 500 nm kompleksdannelse med HABA farvestoffet
Eliminer behovet for besværlige assay-ligninger med en praktisk HABA-beregner, der findes på www.piercenet.com/HABA/habacalc.cfm
Inkluderer:
HABA/Avidin Premix, 24 rør; Biotinyleret HRP, 12 rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Biotin kvantificeringssæt
Mængde 12 prøver
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: Test af biotinylering af 12 proteinprøver
• HABA-Avidin Premix, 24 rør
• Biotinyleret peberrodsperoxidase, 5 mg Opbevares
ved 4 °C.
Produktlinje Pierce
Etiket eller farvestof Biotin
Mærkningsmål Antistoffer, Proteiner