Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Biotinylerede proteiner omfatter biotin-mærket peberrodsperoxidase (B-HRP), alkalisk phosphatase (B-AP) og fluorescein (B-FITC) til brug som kontroller eller signalamplifikation i IHC via avidin-biotin kompleks (ABC) teknikker.
Højdepunkter:
Biotinylerede enzymer– biotin-mærket peberrodsperoxidase (B-HRP), alkalisk phosphatase (B-AP) og beta-galactosidase (B-bGal) til brug i avidin-biotin kompleks (ABC) farvning
Biotinyleret FITC– amplificere fluoresceinsignalet fra biotinylerede primære antistoffer ved at bruge avidin eller streptavidin plus biotinyleret fluorescein (B-FITC)
Biotinylerede kontroller– brug biotinyleret bovint serumalbumin (B-BSA) eller et af disse molekyler som positive kontroller i biotin-kvantificeringsmetoder
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved eller under -20 °C. |
| Produktlinje | Pierce |
| Etikettype | Biotin& Analoger |
| Mængde | 1 mg |
| Produkttype | Pierce alkalisk fosfatase, biotinyleret |