Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce IgG-bindings- og elueringsbuffere sikrer højudbytte, ikke-denaturerende antistofrensning med IgG-affinitetsoprensningsstøtter, såsom Protein A- og Protein G-agarosekugler.
Det blide Ag/Ab-bindings- og elueringsbuffersystem bruger næsten neutrale betingelser med højt saltindhold til eluering, hvilket gør det muligt for selv følsomme og labile antistoffer (eller andre proteiner) at blive elueret fra et affinitetssystem uden denaturering og inaktivering. Den fosfatfrie bindingsbuffer i dette system er en nødvendig erstatning for Protein A-bindingsbufferen (pH 8), som præcipiterer med Gentle Ag/Ab-elueringsbufferen.
Endelig muliggør Mouse IgG1 Mild Elution Buffer, når den anvendes i kombination med Protein A-harpiks, selektiv eluering og adskillelse af IgG1-underklassen fra totalt bundet muse-IgG.
Højdepunkter:
Tre optimerede bindingsbuffere– for Protein A, Protein G eller Protein A/G
To muligheder for elueringsbuffer– surt (pH 2,8) eller højt salt (næsten neutralt)
Specielt system til mus IgG1– selektiv, to-trins eluering fra protein A agarose
Varespecifikke funktioner:
Protein A IgG-bindingsbuffer: pH 8,0; fosfat-baseret; indeholder glycerol og EDTA
Protein A/G IgG-bindingsbuffer: pH 8,0; fosfat-baseret; indeholder EDTA
Protein G IgG-bindingsbuffer: pH 5,0; indeholder 0,02% natriumazid
IgG-elueringsbuffer: pH 2,8; amin-baseret
Blid Ag/Ab-bindingsbuffer: pH 8,0; fosfatfri; indeholder 0,05% natriumazid
Blid Ag/Ab-elueringsbuffer: pH 6,6; højt salt (ionstyrke)
Muse IgG1 mild elueringsbuffer: pH 6,0; indeholder 0,02% natriumazid
Inkluderer:
Kits indeholder både bindings- og elueringsbuffere
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Elueringsbuffer |
| pH | 2.8 |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 3.75 L |