Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Blid Ag/Ab-binding og elueringsbuffersæt
Artikelnummer. 10188163 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
200 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10188163 200 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 10188163 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 DKK
    1157.10 DKK / 100ml
    Spare 172.90 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Sørg for højudbytte, ikke-denaturerende antistofoprensning ved hjælp af IgG affinitetsoprensningsstøtter med disse blide bufferopløsninger.
Thermo Scientific™ Pierce IgG-bindings- og elueringsbuffere sikrer højudbytte, ikke-denaturerende antistofrensning med IgG-affinitetsoprensningsstøtter, såsom Protein A- og Protein G-agarosekugler.
Disse produkter inkluderer IgG-bindingsbuffere, der er specifikke for hvert immunglobulinbindende protein (protein A, Protein G, Protein A/G). Pierce IgG-elueringsbufferen giver effektiv dissociation og eluering af antistoffer fra alle tre IgG-bindende proteiner, inklusive Protein L. Denne lav-pH-elueringsbuffer er også effektiv til de fleste antistof-antigen- eller protein-protein-affinitetsoprensningssystemer.
Det blide Ag/Ab-bindings- og elueringsbuffersystem bruger næsten neutrale betingelser med højt saltindhold til eluering, hvilket gør det muligt for selv følsomme og labile antistoffer (eller andre proteiner) at blive elueret fra et affinitetssystem uden denaturering og inaktivering. Den fosfatfrie bindingsbuffer i dette system er en nødvendig erstatning for Protein A-bindingsbufferen (pH 8), som præcipiterer med Gentle Ag/Ab-elueringsbufferen.
Endelig muliggør Mouse IgG1 Mild Elution Buffer, når den anvendes i kombination med Protein A-harpiks, selektiv eluering og adskillelse af IgG1-underklassen fra totalt bundet muse-IgG.
Højdepunkter:
  • Tre optimerede bindingsbuffere– for Protein A, Protein G eller Protein A/G
  • To muligheder for elueringsbuffer– surt (pH 2,8) eller højt salt (næsten neutralt)
  • Specielt system til mus IgG1– selektiv, to-trins eluering fra protein A agarose
Varespecifikke funktioner:
  • Protein A IgG-bindingsbuffer: pH 8,0; fosfat-baseret; indeholder glycerol og EDTA
  • Protein A/G IgG-bindingsbuffer: pH 8,0; fosfat-baseret; indeholder EDTA
  • Protein G IgG-bindingsbuffer: pH 5,0; indeholder 0,02% natriumazid
  • IgG-elueringsbuffer: pH 2,8; amin-baseret
  • Blid Ag/Ab-bindingsbuffer: pH 8,0; fosfatfri; indeholder 0,05% natriumazid
  • Blid Ag/Ab-elueringsbuffer: pH 6,6; højt salt (ionstyrke)
  • Muse IgG1 mild elueringsbuffer: pH 6,0; indeholder 0,02% natriumazid
Inkluderer:
Kits indeholder både bindings- og elueringsbuffere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Binding og elueringsbuffer
Oversigt Pierce Gentle Ag/Ab bindings- og elutionsbuffer-kit
pH 8 (Bindingsbuffer), 6.6 (Elutionsbuffer)
Fysisk form Væske
Produktlinje Pierce
Mængde 200 mL
Inkluderer Tilstrækkelig til: Binding og næsten neutral eluering af antistoffer med protein A eller G
• Pierce Gentle Ag/Ab bindingsbuffer, 100 ml
• Pierce Mild Ag/Ab Elution Buffer, 100 ml
Opbevar ved 4 °C