Få mere at vide
Thermo Scientific™ IPTG
Artikelnummer. 10658264 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10658264 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10658264 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34060
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Detekter beta-galactosidaseekspression fra vektorer, plasmider eller DNA-fragmenter med dette kromogene substrat.
Thermo Scientific™ Pierce beta-galactosidase-præcipiterende substrater er et kromogent substrat for beta-galactosidase, der bruges til at påvise ekspression af vektorer, plasmider eller DNA-fragmenter, der indeholder reportergenet.
X-Gal (5-brom-4-chlor-3-indolyl-β -D-galactopyranosid) er et kromogent substrat forβ - Galactosidase. Det giver et blåt bundfald, er opløseligt i dimethylformamid og kan bruges til at påvise vektorer, plasmider eller DNA-fragmenter, der indeholderβ -Galactosidasegen.
Højdepunkter:
  • Se varespecifikke funktioner
X-Gal (5-brom-4-chlor-3-indolyl-β -D-galactopyranosid)
  • Kromogent substrat forβ - Galactosidase
  • Giver et blåt bundfald
  • Opløselig i DMF
  • Kan bruges til at påvise vektorer, plasmider eller DNA-fragmenter, der indeholderβ -Galactosidasegen
IPTG (isopropyl-β -D-thiogalactopyranosid)
  • Maksimerer ekspressionen af gener i ekspressionsvektorer
  • Når man screener et lambda-bakteriofagbibliotek med et antistof, kan sandsynligheden for succes øges ved at forhindre ekspressionen af fusionsproteinet, indtil plaques er veletablerede
  • Ved at placere et nitrocellulosefilter indeholdende induceren IPTG på pladen og fortsætte °væksten ved 37 C, udtrykkes potentialetβ -galactosidase-cDNA-fusionsprotein kan induceres efter tre til fire timers plakvækst; nitrocellulosefilteret screenes derefter med antistoffer
  • IPTG bruges også i kombination med X-Gal til at detektere aktivβ -galactosidase
  • Praktisk i applikationer med Bacteriophage M13 og Igt11 vektorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -20 °C.
Form Pulver
Mængde 1 g
Produkttype IPTG (Isopropyl β-D-thiogalactopyranosid)