Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96-brønds plader til Pierce™ BCA-RAC assay
Artikelnummer. 10166393 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10166393 5 plader Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10166393 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 15045
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Reduktionsmiddel-kompatibel version af vores populære BCA Reagenssæt til måling af proteinkoncentration i prøver, der indeholder DTT eller BME thiol-reduktanter.
Denne reduktionsmiddel-kompatible (RAC) version af Thermo Scientific™ Pierce BCA Protein Assay giver nøjagtig bestemmelse af proteinkoncentration i prøver, der indeholder dithiothreitol (DTT), 2-mercaptoethanol (BME), TCEP og andre disulfidreducerende midler.
De BCA Protein Assay Kit - Reducing Agent Compatible (BCA-RAC) giver alle fordelene ved den originale BCA Assay plus kompatibilitet med disulfid-reducerende midler ved koncentrationer, der rutinemæssigt anvendes i proteinprøvebuffere. Denne specielle tilpasning af den populære Pierce BCA Proteinanalysemetoden muliggør nøjagtig proteinkoncentrationsmåling for prøver, der indeholder DTT, 2-ME eller TCEP. Tilgængelig i rør- og mikropladeformater, disse reduktionsmiddelkompatible (RAC) BCA Kits udvider den allerede brede reagenskompatibilitet BCA Protein Assay-protokol til at inkludere næsten alle typer komponenter, der almindeligvis er til stede i proteinforskningsprøver.
Højdepunkter:
  • Kompatibel– analyseprøver, der indeholder op til 5mM DTT, 35mM BME eller 10mM TCEP
  • BCA teknologi– kun en lille ændring af standarden BCA Protein Assay-protokol (15-minutters inkubation med kompatibilitetsreagens); ingen udfældningstrin påkrævet
  • Små prøver– kræver kun μ25 L (standardsæt) eller mindre μend 10 L (mikropladesæt) prøve
  • Kolorimetrisk– mål med et standard spektrofotometer eller pladelæser (562nm)
  • Fremragende ensartethed– udviser mindre protein-til-protein variation end farvebindingsmetoder
  • Høj linearitet– lineært arbejdsområde for BSA er lig med 125 til 2000 μg/ml
Inkluderer:
BCA Reagenser A og B, kompatibilitetsreagens, rekonstitutionsbuffer og albuminstandard (2mg/ml); Mikropladesæt inkluderer også assaykompatible 96-brønds mikroplader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Oversigt Pierce 96-brønds mikroplader til BCA-RAC-analyser
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Emballage 5/Pk.
Produktlinje Gennembore
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Til brug med (udstyr) Spektrofotometre
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Well Shape Rund bund (U-brønd)
Mængde 5 plader