Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Proteinanalysereagens A
Artikelnummer. 11881345 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
3.75 L
Pakningsstørrelse:
1000ml
3.75 L
Artikelnummer. 11881345
Brand: Thermo Scientific™ 23223
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Estimer visuelt, eller mål med et standard spektrofotometer eller pladelæser ved 562 nm.
Thermo Scientific™ Pierce BCA Protein Assay Kit er fortsat en af de mest populære proteinkvantificeringsmetoder på verdensplan.
Yderligere information og online bestilling
  • En del af Pierce BCA Protein Assay Kit
  • Kit er en to-komponent, højpræcision, detergentkompatibel assay, der bruges til bestemmelse af total proteinkoncentration sammenlignet med en proteinstandard
  • Gennembore BCA reagenser giver nøjagtig bestemmelse af proteinkoncentrationen med de fleste prøvetyper, man støder på i proteinforskning
  • Pierce BCA Assay kan bruges til at vurdere udbytter i helcellelysater, affinitetssøjlefraktioner, oprensede proteinprøver samt til at overvåge proteinkontamination i industrielle applikationer
  • Sammenlignet med de fleste farvebindingsmetoder er BCA assay påvirkes meget mindre af proteinsammensætningsforskelle, hvilket giver større koncentrationsnøjagtighed
  • Estimer visuelt eller mål med et standard spektrofotometer eller pladelæser ved 562 nm
  • Udviser mindre protein-til-protein variation end farvebindingsmetoder (Bradford)
  • Upåvirket af typiske koncentrationer af de fleste ioniske og ikke-ioniske detergenter
  • Assay har en 30 min. inkubation; meget nemmere og fire gange hurtigere end klassiske Lowry-metoder
  • Lineært arbejdsområde for BSA på 20 til 2000μ g/ml
  • Registrer ned til 5μ g/mL med den forbedrede protokol
  • Opbevares ved stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Oversigt Gennembore BCA Proteinanalysereagens A
Assay BCA Assay
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifik
Til brug med (applikation) Opløsningsbaseret detektion, absorption
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, mikropladelæser
Mængde 1 L