Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Reagens B
Artikelnummer. 10475944 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10475944 25 mL 25ml
1 options
Artikelnummer. 10475944 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23224
 Begrænset vare
På lager
Grøn-til-blå (A562nm), to-komponent, præcis, detergent-kompatibel assayreagens til måling af total proteinkoncentration vs. proteinstandard.
Thermo Scientific™ Pierce BCA Protein Assay Kit er fortsat en af de mest populære proteinkvantificeringsmetoder på verdensplan.
Yderligere information og online bestilling
Brugt i flere laboratorier end nogen anden vaskemiddel-kompatibel proteinanalyse, Pierce BCA Reagenser giver nøjagtig bestemmelse af proteinkoncentrationen med de fleste prøvetyper, man støder på i proteinforskning. Pierce BCA Assay kan bruges til at vurdere udbytter i helcellelysater og affinitetssøjlefraktioner samt til at overvåge proteinkontamination i industrielle applikationer. Sammenlignet med de fleste farvebindingsmetoder er BCA Assay påvirkes meget mindre af proteinsammensætningsforskelle, hvilket giver større protein-til-protein ensartethed.
Højdepunkter:
  • Kolorimetrisk– estimer visuelt eller mål med et standard spektrofotometer eller pladelæser (562nm)
  • Fremragende ensartethed– udviser mindre protein-til-protein variation end farvebindingsmetoder
  • Kompatibel– upåvirket af typiske koncentrationer af de fleste ioniske og ikke-ioniske detergenter
  • Moderat hurtig– meget nemmere og fire gange hurtigere end den klassiske Lowry-metode
  • Høj linearitet– lineært arbejdsområde for BSA er lig med 20 til 2000 μg/ml
  • Følsom– detektere ned til 5 μg/ml med den forbedrede protokol
BCA Proteinanalyseanvendelser:
  • At studere protein:protein interaktioner
  • Måling af søjlefraktioner efter affinitetskromatografi
  • Estimering af procent genvinding af membranproteiner fra celleekstrakter
  • High-throughput screening af fusionsproteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Oversigt Gennembore BCA Proteinanalysereagens B
Assay BCA Assay
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifik
Til brug med (applikation) Opløsningsbaseret detektion, absorption
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, mikropladelæser
Mængde 25 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce(R) BCA Protein Assay Reagent B, 25 mL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) sulfatepentahydrate