Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Avidin, Fluorescein (FITC) konjugeret
Artikelnummer. 11881185 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11881185 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11881185 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21221
 Begrænset vare
På lager
Udfør Western blot, ELISA eller andre biotin-baserede detektionsmetoder ved anvendelse af disse oprensede og HRP-, AP- eller FITC-mærkede avidinmolekyler.
Thermo Scientific™ Pierce Avidin og konjugater omfatter oprenset avidinprotein fra hønseæggehvider, plus avidin-HRP, avidin-AP og andre konjugerede former til brug i biotin-baserede detektionsmetoder.
Avidin fra kyllingeæggehvider er et glykoprotein, der effektivt binder biotin, et mærke, der ofte bruges til at mærke antistoffer og andre prober til immundetektionsmetoder. Ren avidin er en nøglekomponent i visse immunhistokemi (IHC) metoder. Alkalisk fosfatase (AP ) og peberrodsperoxidase (HRP) konjugater af avidin er nyttige til Western blotting eller ELISA påvisning med passende enzymsubstrater.
Højdepunkter:
  • Native avidin– glykoprotein fra kyllingeæggehvider, 67 kDa, pI er lig med 10
  • Opløselig– glycosylering og isoelektrisk punkt gør avidin mere opløseligt end streptavidin
  • Overkommelig– betydeligt billigere end rekombinant streptavidin
  • ABC-farvning– avidin foretrækkes normalt frem for streptavidin til avidin-biotin kompleks (ABC) farvningsmetoder i immunhistokemi (IHC)
  • Rent protein og konjugater– vælg ren, ukonjugeret avidin til brug i ABC-farvning eller peroxidase eller alkaliske fosfataseformer til membran- og pladebaserede analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5.0 mg/mL
Konjugeret FITC (fluorescein)
Mængde 5 mg
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Form Væske
Produktlinje Pierce
Produkttype Avidinkonjugat (fluorescerende)
Målmolekyle Biotin